Přeskočit na
H9636
Hypoxanthine
powder, suitable for cell culture, BioReagent
Synonyma:
6-Hydroxypurine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 110,00 Kč
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 760,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 530,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H4N4O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
136.11
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352207
EC Number:
200-697-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5811
1 110,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Hypoxanthine, powder, BioReagent, suitable for cell culture
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
SMILES string
O=C1NC=Nc2nc[nH]c12
InChI
1S/C5H4N4O/c10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9-5/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10)
InChI key
FDGQSTZJBFJUBT-UHFFFAOYSA-N
General description
Hypoxanthine (6-hydroxypurine), a purine derivative is a naturally occurring compound. It is the deaminated form of adenine and a breakdown product of adenosine monophosphate (AMP).
Application
Hypoxanthine has been used:
  • as a supplement in HEPES (4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid) -buffered Roswell park memorial institute (RPMI) to culture Plasmodium falciparum strain IT/FCR3
  • in the preparation of Dulbecco′s modified eagle′s medium (DMEM) + MXH for the selection of chimeric modified vaccinia virus ankara (MVA)
  • to generate superoxide anions[1]
  • to prepare hybridoma selection and maintenance media.
Hypoxanthine is a nutrient additive for a variety of cell culture applications involving bacterial, parasite (Plasmodium falciparum) and animal cells. Hypoxanthine is a component of selection media used in hybridoma technologies.
Biochem/physiol Actions
Hypoxanthine is capable of stimulating cell death. It can also induce reactive oxygen species (ROS). It results in endothelial dysfunction via apoptosis, stimulated by oxidative stress.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
4010CBC1191226H9377
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200, 300
assay
≥99%
assay
≥99% (HPLC)
assay
-
assay
≥99.0%
form
powder
form
solid
form
-
form
powder
hybridoma selection agent, IMP salvage pathway, inositol monophosphate, IMP precursor, Hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransferase
-
-
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hypoxanthine
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Uric acid present in animal sera impacts serum-supplemented classical cell culture systems, influencing cell culture performance.
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
H9636-1G04061833812839
H9636-25G04061833812877
H9636-5G04061833812884
Questions
  1. What is the solubility of HYPOXANTHINE in water and How to dissolve HYPOXANTHINE in water for cell culture.
    1 answer
    1. The compound should be dissolved initially at 50mg/mL in a 2:1 mixture of Formic acid and water, respectively. Once dissolved, the stock can be diluted in a buffer or culture medium. This is not a sterile product. Stock solutions should be filter sterilized prior to adding to sterile medium.