Přeskočit na
H7140
Hybridization Solution
for Northern and Southern blotting, liquid (2x concentrate)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
50 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 720,00 Kč
5 x 50 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
19 000,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161700
4 720,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
form
liquid (2x concentrate)
foreign activity
DNAses, RNases, NICKases, endonucleases, and exonucleases, none detected
storage temp.
−20°C
General description
Sigma′s Hybridization Solution is a 2x ready-to-use hybridization buffer for Northern and Southern blot protocols.
Application
Suitable for use as a hybridization buffer in Northern and Southern blot protocols.
Hybridization Solution has been used to hybridise the nitrocellulose membrane. It has also been used in DNA hybridization.
Preparation Note
Sigma′s Hybridization Solution contains 200 μg/mL DNA in 10x SSC and 2X Denhardt′s solutions:
200 μg/mL DNA
2mg Bovine Serum Albumin (BSA)
2mg Ficoll
2mg Polyvinylpyrrolidone (PVP)
0.15 M sodium citrate
1.5 M NaCl
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
P1415H7782H7033
Quality Level
100
Quality Level
100, 200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid (2x concentrate)
form
liquid (2x concentrate)
form
liquid
form
solution
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
foreign activity
DNAses, RNases, NICKases, endonucleases, and exonucleases, none detected
foreign activity
DNAses, RNases, NICKases, endonucleases, and exonucleases, none detected
foreign activity
-
foreign activity
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hybridization Solution
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)