Přeskočit na
GS500
Giemsa Stain, Modified
Synonyma:
Giemsa Solution
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
500 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 890,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116121
MDL number:
1 890,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
0.4 % (w/v) in buffered methanol solution, pH 6.8, with stabilizers
technique(s)
microbe id | staining: suitable
pH
6.75-6.95
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=CC(=[NH2+])C=C3Sc2c1
InChI
1S/C14H13N3S.ClH/c1-17(2)10-4-6-12-14(8-10)18-13-7-9(15)3-5-11(13)16-12;/h3-8,15H,1-2H3;1H
InChI key
NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
Application
When blood films are stained using Giemsa Stain, the nucleus and cytoplasm of white blood cells take on characteristic blue or pink coloration. The use of purified eosin and thiazine dyes minimizes lot-to-lot variation.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
GS1LWG128GS128
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
concentration
0.4 % (w/v) in buffered methanol solution, pH 6.8, with stabilizers
concentration
0.4 % (w/v) in buffered methanol solution, pH 6.8, with stabilizers
concentration
0.4 % (w/v) in methanol (buffered at pH 6.8)
concentration
0.4 % (w/v) in buffered methanol solution, pH 6.8, with stabilizers
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
form
solution
form
solution
form
solution
form
solution
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Giemsa Stain, Modified
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
67-56-1
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Související obsah
Přehled vědy a praxe bakteriologie v klinické diagnostice. Více informací o použití standardních a speciálních barvení pro mikroskopickou analýzu.
Seznamte se s klinickým studiem krve, krvetvorných orgánů a krevních chorob, včetně léčby, prevence a barviv používaných při hematologickém vyšetření.
An overview of the science and practice of bacteriology in clinical diagnostics. Learn more about the application of standard and special stains for microscopic analysis.
Zobrazit všechen související obsah
Jing Zhang et al.
Cell death & disease, 11(7), 602-602 (2020-08-01)
Glioblastoma multiforme (GBM) is the most malignant primary brain tumor and has the highest mortality rate among cancers and high resistance to radiation and cytotoxic chemotherapy. Although some targeted therapies can partially inhibit oncogenic mutation-driven proliferation of GBM cells, therapies
The Giemsa stain: its history and applications
Barcia, et al,
International Journal of Surgical Pathology, 15(3) (2007)
Cell Migration (2005)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
GS500-500ML04061838261823
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the process for destaining smears or slides that have been stained with Wright or Giemsa stain?
    1 answer
    1. There is no official procedure for destaining slides stained with Giemsa or similar stains. However, a common procedure for destaining slides stained with histological dyes is to soak the slides in 70% alcohol with up to 1% HCL or acetic acid. Other suggestions include soaking in xylene or using methanol or a combination of methanol and acid. Once destained, the staining observed may not be optimal, and for best results, freshly prepared slides typically show the best color contrast.
      Helpful?
  2. Please provide a product comparison for Giemsa solutions GS500 and R03055?
    1 answer
    1. Both products, GS500 and R03055, are intended for staining blood cells and bone marrow cells. The products are slightly different in their formulation and staining properties. It's important to review the instructions for use for each product to determine the best fit for your specific requirements.