Přeskočit na
GHS116
Hematoxylin Solution, Gill No. 1
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
500 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 160,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116124
MDL number:
2 160,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
2 g/L
pH
2.5-3.5
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Oc1cc2C[C@@]3(O)COc4c(O)c(O)ccc4[C@H]3c2cc1O
InChI
1S/C16H14O6/c17-10-2-1-8-13-9-4-12(19)11(18)3-7(9)5-16(13,21)6-22-15(8)14(10)20/h1-4,13,17-21H,5-6H2/t13-,16+/m0/s1
InChI key
WZUVPPKBWHMQCE-XJKSGUPXSA-N
Application
Gill No. 1 formulation is used as a progressive cytology stain. Used with hematoxylin and eosin staining.
Other Notes
2 g/L certified hematoxylin
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
GHS132GHS1128GHS2128
concentration
2 g/L
concentration
2 g/L
concentration
2 g/L
concentration
4 g/L
form
solution
form
solution
form
solution
form
solution
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hematoxylin Solution, Gill No. 1
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
target_organs
Kidney
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Související obsah
Stručné informace o cytologii, její úloze v cytodiagnostice a použití standardních a speciálních barviv pro mikroskopickou analýzu k detekci buněčných abnormalit.
Brief information on the field of cytology, its role in cytodiagnosis and the use of standard and special stains for microscopic analysis to detect cellular abnormalities.
Lina Wang et al.
British journal of pharmacology, 178(5), 1055-1072 (2020-12-11)
Macrophage infiltration into the lungs is a characteristic of pulmonary hypertension (PH). Glycolysis is the main metabolic pathway for macrophage activation. However, the effect of macrophage glycolysis on the development of PH remains unknown. We investigated the effect of 6-phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-bisphosphatase
Yanhan Jia et al.
The Journal of experimental medicine, 216(6), 1377-1395 (2019-04-25)
Although abnormal nuclear structure is an important criterion for cancer diagnostics, remarkably little is known about its relationship to tumor development. Here we report that loss of lamin B1, a determinant of nuclear architecture, plays a key role in lung
Miriam Filippi et al.
Nanoscale, 11(46), 22559-22574 (2019-11-21)
Being crucial under several pathological conditions, tumors, and tissue engineering, the MRI tracing of hypoxia within cells and tissues would be improved by the use of nanosystems allowing for direct recognition of low oxygenation and further treatment-oriented development. In the
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
GHS116-500ML04061838207203