Přeskočit na
G15120
Sephadex® G-15
Medium
Sephadex® G-15
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
10 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 730,00 Kč
50 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
9 190,00 Kč
7 811,50 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
57 300,00 Kč
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NA.56
MDL number:
2 730,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
technique(s)
affinity chromatography: suitable
matrix active group
phase
application(s)
life science and biopharma
compatibility
Cytiva
Application
Sephadex® G-15 has been used in the total antioxidant status (TAS) assay. It has also been used to desalt fractions of sea cucumber Holothuria hilla to isolate polysaccharides.
Sephadex® G-15 is a gel filtration medium used in affinity chromatography, protein chromatrography and gel filtration chromatography.
Fractionation Range (MW)
Globular Proteins: <1500
Dextrans: <1500
Other Notes
G15120-100G′s updated product number is GE17-0020-01
Legal Information
Sephadex is a registered trademark of Cytiva
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
GE17-0020-01S5772G75120
Sephadex&#174; G-15 Cytiva 17-0020-01, pack of 100&#160;g
GE17-0020-01
Sephadex® G-15
technique(s)
affinity chromatography: suitable
technique(s)
-
technique(s)
buffer exchange: suitable
technique(s)
buffer exchange: suitable
matrix active group
phase
matrix active group
-
matrix active group
phase
matrix active group
phase
compatibility
Cytiva
compatibility
-
compatibility
Cytiva
compatibility
Cytiva
application(s)
life science and biopharma
application(s)
-
application(s)
life science and biopharma
application(s)
life science and biopharma
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review