Přeskočit na
G0903
γ-Glu-Cys
≥80% (HPLC), suitable for ligand binding assays
Synonyma:
γ-L-Glutamyl-L-cysteine, des-Gly-glutathione reduced form
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
25 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 000,00 Kč
100 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
9 830,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H14N2O5S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
250.27
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
3 000,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
γ-Glu-Cys, ≥80% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥80% (HPLC)
form
powder
composition
Peptide content, ≥60% elemental analysis
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CS)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H14N2O5S/c9-4(7(12)13)1-2-6(11)10-5(3-16)8(14)15/h4-5,16H,1-3,9H2,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15)/t4-,5-/m0/s1
InChI key
RITKHVBHSGLULN-WHFBIAKZSA-N
Application
γ-Glu-Cys is used to study the active sites and kinetics of glutathione synthetase(s). It has also been used for the extraction and quantification of low molecular weight thiols from Arabidopsis tissues.
Biochem/physiol Actions
γ-L-Glutamyl-L-cysteine (γ-Glu-Cys) is a substrate used for the biosynthesis of L-glutathione by glutathione synthetase(s). γ-Glu-Cys is generated by the cleavage of the Cys-Gly peptide bond of glutathione. It is also essential for the formation of phytochelatins, which are cysteine-rich thiol-reactive peptides.
Physical form
Lyophilized from 0.1% TFA.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
H6886G4251G3640
Glu-Glu
Sigma-Aldrich
G3640
Glu-Glu
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥80% (HPLC)
assay
>98% (TLC)
assay
≥98.0%
assay
≥98% (TLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
color
white to off-white
color
-
color
white
color
white
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)