Přeskočit na
FLE250
Firefly Lantern Extract
for ATP determination
Synonyma:
FLE
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 vial
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 570,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
12352202
Form:
solution
3 570,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
form
solution
packaging
pkg of 250 mg dried lanterns
technique(s)
toxicology assay: suitable
storage temp.
−20°C
General description
The bioluminescent organism, Photinus pyralis firefly is the source of firefly lantern extract. The luciferase enzyme is 60 kDa enzyme which lacks prosthetic group and bound metal in its structure. The N-terminal harbors residues crucial for the bioluminescent activity and the C-terminal possess peroxisome targeting motif.
Application
Firefly Lantern Extract has been used in the detection of ATP concentrations by bioluminescence flash analysis in seawater samples, bioluminescence assay in river sediments samples, marine sediments and in quantifying extracellular ATP in red blood cells.
Fireflies have been used in several studies of bioluminescence. In particular they may be used in assays to determine toxicity pathways because bioluminescence can quantitatively measure a wide range of biological activities.
Biochem/physiol Actions
Firefly Lantern Extract containing luciferase catalyzes oxidative decarboxylation of luciferin (LH2) in the presence of ATP, oxygen and Mg2+ to yield a light-emitter oxyluciferin.
Preparation Note
After reconstitution with 25 mL of water, vial will contain 0.06 M potassium phosphate, pH 7.4, and 0.02 M MgSO4.
Other Notes
Crude luciferin and luciferase
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
F6303L9420F3641
technique(s)
toxicology assay: suitable
technique(s)
toxicology assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
form
solution
form
solid
form
buffered aqueous solution
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
packaging
pkg of 250 mg dried lanterns
packaging
pkg of 100 mg
packaging
-
packaging
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Firefly Lantern Extract
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Související obsah
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
FLE250-1VL04061838163554