Přeskočit na
F9428
Fluticasone propionate
≥98% (HPLC), anti-inflammatory agent, powder
Synonyma:
(6α,11β,16α,17α)-6,9-Difluoro-11-hydroxy-16-methyl-3-oxo-17-(1-oxopropoxy)androsta-1,4-diene-17-carbothioic acid S-(fluoromethyl) ester
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
5 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 860,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C25H31F3O5S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
500.57
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
2 860,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Fluticasone propionate, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
originator
GlaxoSmithKline
SMILES string
CCC(=O)O[C@@]1([C@H](C)C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)SCF
InChI
1S/C25H31F3O5S/c1-5-20(31)33-25(21(32)34-12-26)13(2)8-15-16-10-18(27)17-9-14(29)6-7-22(17,3)24(16,28)19(30)11-23(15,25)4/h6-7,9,13,15-16,18-19,30H,5,8,10-12H2,1-4H3/t13-,15+,16+,18+,19+,22+,23+,24+,25+/m1/s1
InChI key
WMWTYOKRWGGJOA-CENSZEJFSA-N
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
General description
Fluticasone blocks mast cells, eosinophils, lymphocytes, neutrophils and macrophages.
Biochem/physiol Actions
Fluticasone propionate is a second generation glucocorticoid. Used as an anti-inflammatory agent for asthma. Shown to enhance eosinophil apoptosis in a concentration-dependent manner via the glucocorticoid receptor.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
PHR17021285873BP587
Fluticasone propionate British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP587
Fluticasone propionate
form
powder
form
-
form
-
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white
color
-
color
-
color
-
originator
GlaxoSmithKline
originator
-
originator
-
originator
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluticasone propionate
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
Hazard Classifications
Repr. 2 - STOT RE 2
target_organs
Endocrine system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.
Související obsah
Product Information Sheet
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
F9428-5MG04061833621677