Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 50 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 17 200,00 Kč |
O této položce
17 200,00 Kč
biological source
plant (Chicorium intybus)
Quality Segment
assay
≥90% (as FOS and inulin)
form
powder
color
white
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| biological source plant (Chicorium intybus) | biological source plant (chicory) | biological source fungus (Candida rugosa) | biological source - |
| assay ≥90% (as FOS and inulin) | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form lyophilized powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| color white | color white | color - | color - |
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| F8052-50G | 04061833619995 |