Přeskočit na
F8016
Ficoll® 400
lyophilized powder, Type 400-DL, BioReagent, suitable for cell culture
Synonyma:
Polysucrose 400
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 500,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
19 800,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
79 300,00 Kč
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12352201
eCl@ss:
32190102
NACRES:
NA.75
MDL number:
2 500,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
type
Type 400-DL
product line
BioReagent
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Application
Used for cell separation and organelle isolation.
Ficoll® 400 has been used for the isolation of mesenchymal stem cells from rat bone marrow and preparation of Ficoll cushion solution .
Other Notes
A nonionic synthetic polymer of sucrose.
Dialyzed
Legal Information
Ficoll is a registered trademark of Cytiva
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
F8636F2637341691
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
product line
BioReagent
product line
BioXtra
product line
BioXtra
product line
-
type
Type 400-DL
type
-
type
-
type
-
organelle preparation, centrifugation gradients
organelle preparation, centrifugation gradients
-
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ficoll® 400
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Isolation of centrosomes from cultured Mammalian cells
Meigs TE and Kaplan DD
Cold Spring Harbor Protocols, 2008(8), pdb-prot5039 (2008)
Effect of bone marrow versus adipose tissue derived mesenchymal stem cells on the pancreas of streptozotocin-induced diabetes mellitus type I in adult male rats (Histological Study)
Omar AI, et al.
The Egyptian journal of histology., 40(1), 12-24 (2017)
Tianjin Liu et al.
Experimental & molecular medicine, 49(6), e350-e350 (2017-07-01)
α-cells, which synthesize glucagon, also support β-cell survival and have the capacity to transdifferentiate into β-cells. However, the role of α-cells in pathological conditions and their putative clinical applications remain elusive due in large part to the lack of mature
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
F8016-100G04061833619940
F8016-500G04061833619957
F8016-5G04061833619964