Přeskočit na
F7876
Folic acid
≥97%
Synonyma:
PteGlu, Pteroyl-L-glutamic acid, Vitamin M
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
894,00 Kč
10 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 030,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 930,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
16 600,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C19H19N7O6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
441.40
NACRES:
NA.79
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
34058014
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
200-419-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
100781
894,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
color
faint orange to dark orange-yellow, faint yellow to dark yellow
mp
>285 °C
storage temp.
room temp
SMILES string
NC(N1)=NC(C2=C1N=CC(CNC3=CC=C(C(N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O)=O)C=C3)=N2)=O
InChI
1S/C19H19N7O6/c20-19-25-15-14(17(30)26-19)23-11(8-22-15)7-21-10-3-1-9(2-4-10)16(29)24-12(18(31)32)5-6-13(27)28/h1-4,8,12,21H,5-7H2,(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32)(H3,20,22,25,26,30)/t12-/m0/s1
InChI key
OVBPIULPVIDEAO-LBPRGKRZSA-N
Application
Folic acid has been used:
  • to induce acute kidney injury in mice
  • as a supplement to cultivate MCF-7 breast cancer cells.
  • to construct folate or TNF-related apoptosis-including ligand (TRAIL)-conjugated nanomicelles
Biochem/physiol Actions
Enzyme cofactor essential for the synthesis, methylation, and repair of DNA. Folic acid supplements may reduce colorectal cancer risk.
Folic acid (FA) and dihydrofolic acid (FAH2) are substrates of dihydrofolate reductase(s) which reduce them to tetrahydrofolate (THF), which in turn supports ‘one carbon′ transfer. Tetrahydrofolates are required for de novo synthesis of purines, thymidylic acid and various amino acids and for post-translational methylation (epigenetics).
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
F87581286005F8798
Folic acid United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1286005
Folic acid
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable, cell culture | plant: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥97%
assay
≥97%
assay
-
assay
97.0-102.0% dry basis
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
form
powder
form
powder
form
-
form
solid
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
300
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Folic acid
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Cancer research innovations address the complexity of the disease, providing advanced technologies for varied applications.
Biofiles reviews innovative technologies for cancer research, reflecting the complexity of the disease.
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
F7876-25G04061835544936
F7876-10G04061835544912
F7876-1G04061835544929
F7876-100G04061835544905
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?