Změnit zobrazení
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 500 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 5 620,00 Kč | |
| 1 L | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 10 900,00 Kč |
O této položce
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
5 620,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliApplication
An effective protein fixing solution for pre-stain fixing, suitable for SDS-PAGE, non-denaturing PAGE and IEF. Proteins require fixing into the gel for analytical purposes so that they do not leach out following electrophoresis.
Other Notes
60% (w/v) trichloroacetic acid, 17.5% (w/v) 5-sulfosalicylic acid.
1 of 1
Tato položka | |
|---|---|
| concentration 5 × (solution) | concentration - |
| technique(s) protein staining: suitable | technique(s) Southern blotting: suitable |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Protokoly
Brilliant Blue G-Colloidal Concentrate stains proteins in IEF, PAGE, and SDS-PAGE gels after electrophoresis, enhancing sensitivity with protein fixation.
Sortimentní položky
Sigma offers EZBlue™ and ProteoSilver™ reagents for protein visualization, suitable for proteomics and traditional PAGE formats.
Související obsah
Datasheet
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| F7264-1L | 04061833619438 |
| F7264-500ML | 04061833619445 |