Přeskočit na
F6057
Fluoroshield with DAPI
liquid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
20 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 170,00 Kč
O této položce
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
3 170,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Fluoroshield with DAPI, liquid
description
histology mounting medium
Quality Segment
form
liquid
composition
Sodium Azide, ≤1% (also contains other ingredients), Tris-HCl
technique(s)
immunofluorescence: suitable
pH range
7.9-8.3
solubility
water: soluble
fluorescence
λex 360 nm; λem 460 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
General description
Fluoroshield with DAPI is an aqueous mounting medium fortified with 4′,6-diamidino-2-phenylindole (DAPI), a nuclear counterstain used as a blue-fluorescent DNA probe. It is an anti-fading agent employed for preserving the fluorescence of tissue and cell smears by preventing rapid photobleaching and minimizing the blinking-mediated phenomena.(1) For use in in situ hybridization techniques or other methods where fluorescence of DNA staining is required. DAPI excites at 360 nm and emits at 460 nm, producing a blue fluorescence. RNA is also stained with DAPI.
Application
Fluoroshield with DAPI has been used:
  • as a counterstain in immunocytochemistry to label nuclei of neural progenitor cells[1]
  • as a histology mounting medium for cardiac tissues sections for immunofluorescence studies[2]
  • as mounting solution for immunostained heart sections for nuclei detection[3]
Legal Information
FluoroShield is a trademark of ImmunoBioScience Corp.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
F6182F6937F6812
technique(s)
immunofluorescence: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable
technique(s)
-
fluorescence
λex 360 nm; λem 460 nm
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
composition
Sodium Azide, ≤1% (also contains other ingredients), Tris-HCl
composition
-
composition
-
composition
-
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Vysoko titrované lentivirové částice obsahující beta-aktin, alfa-tubulin a vimentin používané pro analýzu proteinů struktury cytoskeletu v živých buňkách.
Human Protein Atlas uses A-431, U-251 MG, and U-205 cell lines with Prestige Antibodies for organelle mapping.
Organoidní kultivační produkty pro vytváření 3D modelů mozku, střev, střev, plic a nádorových organoidů odvozených od tkání a kmenových buněk.
Zobrazit všechny články
Související obsah
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
High titer lentiviral particles including beta-actin, alpha-tubulin and vimentin used for live cell analysis of cytoskeleton structure proteins.
Edgar T Hoorntje et al.
PloS one, 13(8), e0203078-e0203078 (2018-08-31)
Likely pathogenic/pathogenic variants in genes encoding desmosomal proteins play an important role in the pathophysiology of arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy (ARVC). However, for a substantial proportion of ARVC patients, the genetic substrate remains unknown. We hypothesized that plectin, a cytolinker
Extracellular matrix-derived extracellular vesicles promote cardiomyocyte growth and electrical activity in engineered cardiac atria
An M, et al.
Biomaterials, 146(1), 49-59 (2017)
M Herbette et al.
DNA repair, 57, 139-150 (2017-08-07)
Maintaining the integrity of genetic information across generations is essential for both cell survival and reproduction, and requires the timely repair of DNA damage. Histone-modifying enzymes play a central role in the DNA repair process through the deposition and removal
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
F6057-20ML04061833618448
Questions
1–10 of 16 Questions  
  1. What is the concentration of DAPI in the Fluoroshield?
    1 answer
    1. The DAPI concentration is 1.5 ug/mL.
      Helpful?
  2. How is Fluoroshield (F6057) used with DAPI?
    1 answer
    1. Fluoroshield with DAPI is an aqueous mounting medium designed to preserve the fluorescence of tissue and cell smears. This unique formula prevents rapid photobleaching of various fluorescent dyes. Additionally, it retains fluorescence during prolonged storage at 4°C in the dark. Importantly, the medium does not contain phenylenediamine, which can destroy immunofluorescence of certain dyes. The mounting medium is fortified with DAPI, a counter-stain for DNA, intended for use in situ hybridization techniques or other methods requiring fluorescence of DNA staining. DAPI excites at 360nm and emits at 460nm, producing a blue fluorescence. RNA is also stained with DAPI. The intended use of this product includes immunofluorescence and confocal microscopy.
      Reagent:
      Fluoroshield with DAPI is a ready-to-use mounting medium.
      Storage:
      It should be stored at 2-8°C, protected from light, and should not be frozen.
      Procedure:
      - Bring the vial to room temperature.
      - Rinse the slide to be mounted with distilled or deionized water, remove excess water by touching the edges of the slide on a paper towel, and place the slides on a flat surface away from light.
      - Apply 3-4 drops of mounting medium directly on top of the specimen and spread it out evenly, ensuring the tissue is not touched. Excess medium can be removed by touching the edges of the slide on a paper towel.
      - Let it stand at room temperature for about 5 minutes.
      - Apply a cover slip, carefully avoiding air bubbles. If a coverslip is not used, air bubbles will appear in a few days.
      - For long-term storage, it is recommended to store the slide in the dark at 2-8°C.
      Removal of Coverslip:
      The coverslip can be removed before sealing the edges. Soak the slide in warm (37°C) water for a few minutes, carefully and slowly moving.
      Helpful?
  3. What could be the reason for the occurrence of a white film after curing, particularly when the coverslips are slightly wet with PBS?
    1 answer
    1. The following recommendations are provided:
      •If there is tissue attached to glass slides, it is recommended to use a Kimwipe to carefully dry the slide around the tissue section.
      •If cells are on a coverslip, removing excess water from the coverslip by placing it on its end and then using a paper towel to wick away excess moisture is suggested.
      •The possibility that as the slides dry, salts from the PBS are evaporating and leaving a white residue or film is considered.
      Helpful?
  4. What are the potential implications of storing a bottle of F6057-20 at -20°C for 2 days by mistake?
    1 answer
    1. It is suggested to allow the bottle to thaw. Once thawed, the bottle should be inverted several times to thoroughly mix its contents. If the solution looks normal and does not contain any precipitate or particulate matter, it is expected that the mounting media is suitable for use.
      Helpful?
  5. Is sealing a 96-well plate necessary in the final step of ICC with Fluoroshield™ with DAPI, as done with coverslips using clear nail polish?
    1 answer
    1. Fluoroshield with DAPI is designed for use with glass slides or coverslips intended for analysis using a fluorescent microscope. It is not commonly used for coverslipping 96 well plates. There are no known individual, small, round coverslips for each of the 96 wells, nor are there large clear glass plates to fit over the top of a 96 well plate. If such glass plates are available, it is not known that such a product exists.
      Helpful?
  6. What are the procedures for solubilizing and using Fluoroshield with DAPI (F6057)?
    1 answer
    1. Fluoroshield with DAPI is a solution that is ready to use and does not require solubilization. It is an aqueous mounting medium designed to preserve the fluorescence of tissue and cell smears. The mounting medium is fortified with DAPI, a counter-stain for DNA, and is intended for use in situ hybridization techniques, immunofluorescence and confocal microscopy.
      Helpful?
  7. what is the refractive index?
    1 answer
    1. The refractive index is not determined internally for this product. However, the supplier reports that it is 1.364 ± 0.002 of the product in solution.
      Helpful?
  8. How does the storage temperature relate to shipping conditions?
    1 answer
    1. The storage conditions that a Sigma-Aldrich catalog and label recommend for products are deliberately conservative. For many products, long-term storage at low temperatures will increase the time during which they are expected to remain in specification and therefore are labeled accordingly. Where short-term storage, shipping time frame, or exposure to conditions other than those recommended for long-term storage will not affect product quality, Sigma-Aldrich will ship at ambient temperature. The products sensitive to short-term exposure to conditions other than their recommended long-term storage are shipped on wet or dry ice. Ambient temperature shipping helps to control shipping costs for our customers. At any time, our customers can request wet- or dry-ice shipment, but the special handling is at customer expense if our product history indicates that the product is stable for regular shipment.
      Helpful?
  9. What fluorochromes can be used with Fluoroshield (Product Nos. F6182, F5932, F6057)?
    1 answer
    1. This unique formula prevents rapid photobleaching of FITC, Texas Red®, AMCA, Cy®2, Cy®3, Cy®5, Alexa Fluor® 488, Alexa Fluor® 594, green fluorescent protein (GFP), tetramethylrhodamine, R-phycoerythrin (R-PE), phycocyanin (PC), and allophycocyanin (APC).  Fluorescence is retained during prolonged storage at 4°C in the dark. This medium does not contain phenylenediamine, which destroys immunofluorescence of the Cy dyes, RP-E, PC and APC.
      Helpful?
1–10 of 16 Questions  