Změnit zobrazení
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 570,00 Kč |
O této položce
UNSPSC Code:
41122405
NACRES:
NB.35
eCl@ss:
32035504
1 570,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlimaterial
stainless steel
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene DS0399-0001
General description
The unique cross-action design holds the membrane without applying pressure that may cause damage.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| material stainless steel | material - | material - | material stainless steel |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
| manufacturer/tradename Nalgene DS0399-0001 | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| F1911-1EA | 04061826744598 |