Přeskočit na
F1293
Finasteride
≥98% (HPLC), Selective 5α-reductase inhibitor, powder
Synonyma:
N-(2-methyl-2-propyl)-3-oxo-4-aza-5α-androst-1-ene-17β-carboxamide, N-tert-Butyl-3-oxo-4-aza-5α-androst-1-en-17β-carboxamide, MK-906
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
100 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 850,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C23H36N2O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
372.54
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
2 850,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Finasteride, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: soluble >20 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
[H][C@@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H](C(=O)NC(C)(C)C)[C@@]4(C)CC[C@]3([H])[C@@]1(C)C=CC(=O)N2
InChI
1S/C23H36N2O2/c1-21(2,3)25-20(27)17-8-7-15-14-6-9-18-23(5,13-11-19(26)24-18)16(14)10-12-22(15,17)4/h11,13-18H,6-10,12H2,1-5H3,(H,24,26)(H,25,27)/t14-,15-,16-,17+,18+,22-,23+/m0/s1
InChI key
DBEPLOCGEIEOCV-WSBQPABSSA-N
Application
Finasteride has been used:
  • as a component of L-15 media to investigate the effects of finasteride exposure on brain, liver and testis tissues[1]
  • in culture medium to treat tumor cells in vitro[2]
  • as a positive control to treat benign prostatic hyperplasia (BPH)
  • to examine its effect on structural and molecular biology on the ventral prostate of senile mice[3]
Biochem/physiol Actions
Finasteride can reduce serum and scalp dihydrotestosterone (DHT) by preventing the transformation of testosterone to DHT. It is usually used to manage benign prostate hyperplasia and pattern hair loss in male. Finasteride possesses androgen-distracting properties.[1]
Selective 5α-reductase inhibitor; antiandrogen.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
SML1221SML0147Y0000090
Finasteride European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000090
Finasteride
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: soluble >20 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥15
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
white to tan
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Finasteride
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
F1293-100MG04061833611845
Questions
  1. Is this product soluble in distilled water? I need this information because I am planning a scientific experiment.
    1 answer
    1. This material is only slightly soluble in water at a reported rate of 11.7 mg/L. The solubility of this product is tested in DMSO at a minimum rate of 20 mg/mL, with most lots soluble at 40 mg/mL. Other reported solvents include chloroform, ethanol, methanol and n-propanol. Following solubilization in any of the solvents listed above, stock solutions may typically be diluted with aqueous solvents or buffers.