Přeskočit na
EP0030129326
Eppendorf® Twin tec microbiology PCR plates, 96 wells
96, semi-skirted, colorless plate, conical bottom colorless wells, PCR clean, semi-skirted, colorless, pkg of 10 ea
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
10 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 290,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
Material:
colorless plate, conical bottom colorless wells
Size:
96 wells
Sterility:
non-sterile
Feature:
PCR clean, skirt, 96, semi-skirted
2 290,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
colorless plate, conical bottom colorless wells
sterility
non-sterile
feature
PCR clean, skirt, 96, semi-skirted
packaging
pkg of 10 ea
manufacturer/tradename
Eppendorf® 0030129326
size
96 wells
color
colorless
Features and Benefits
  • Individually blistered Certified PCR clean
  • Additionally free of bacterial DNA
  • For all applications that need ultimate purity or certified absense of bacterial DNA
  • Ideal for quantitative real-time PCR as well – OptiTrack matrix for faster sample identification and fewer pipetting errors
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)