Přeskočit na
E8886
Erythrosin extra bluish
Dye content, ≥80%, certified by the Biological Stain Commission, powder
Synonyma:
2′,4′,5′,7′-Tetraiodofluorescein disodium salt, Acid Red 51, Iodoeosin
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 030,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C20H6I4Na2O5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
879.86
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
240-474-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1443945
Colour Index Number:
45430
3 030,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Erythrosin extra bluish, certified by the BSC
agency
certified by the BSC
Quality Segment
form
powder
composition
Dye content, ≥80%
pH
6.4 (30.3 °C)
mp
315 °C
solubility
water: 1 mg/mL, clear
density
0.625-0.731 g/cm3 at 30.1 °C
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]c1c(I)cc2c(Oc3c(I)c([O-])c(I)cc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1I
InChI
1S/C20H8I4O5.2Na/c21-11-5-9-17(13(23)15(11)25)28-18-10(6-12(22)16(26)14(18)24)20(9)8-4-2-1-3-7(8)19(27)29-20;;/h1-6,25-26H;;/q;2*+1/p-2
InChI key
RAGZEDHHTPQLAI-UHFFFAOYSA-L
General description
Erythrosin extra bluish is soluble in ethanol and water. It is a brown powder, with a pH range of 2.5 to 4. It is used in color filters, light emitting diodes, cosmetics and hair dyes. It has been used in many biological applications such as, detecting gene expression, treating age related macular degeneration, diabetes and obesity.
Application
Certified for use in the Jackson stain for plant anatomy; counterstain for alum hematoxylin; Kreyberg′s method for keratin and mucus.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
4569087613198269
Erythrosin B analytical standard
Supelco
87613
Erythrosin B
solubility
water: 1 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder
form
solid
form
-
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
room temp
composition
Dye content, ≥80%
composition
-
composition
-
composition
Dye content, ≥85%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Erythrosin extra bluish
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
359.6 °F - closed cup
flash_point_c
182 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
R W Sabnis.
Handbook of Biological Dyes and Stains: Synthesis and Industrial Applications, 544-544 (2010)
R W Sabnis.
Handbook of Acid-Base Indicators (2007)
Chueh-Pin Chen et al.
Photochemistry and photobiology, 88(3), 570-576 (2012-01-31)
The growing resistance to antibiotics has rendered antimicrobial photodynamic inactivation (PDI) an attractive alternative treatment modality for infectious diseases. Chitosan (CS) was shown to further potentiate the PDI effect of photosensitizers and was therefore used in this study to investigate
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
E8886-25G04061833608890