Přeskočit na
E4250
(−)-Epinephrine
≥99% (HPLC), powder, adrenoceptor agonist
Synonyma:
(−)-Adrenalin, (R)-(−)-3,4-Dihydroxy-α-(methylaminomethyl)benzyl alcohol, L-Adrenaline, L-Epinephrine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 230,00 Kč
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 460,00 Kč
10 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 560,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
(HO)2C6H3CH(OH)CH2NHCH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
183.20
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
200-098-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2368277
Quality level:
1 230,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
(−)-Epinephrine,
Quality Level
mp
215 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CNC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C9H13NO3/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6/h2-4,9-13H,5H2,1H3/t9-/m0/s1
InChI key
UCTWMZQNUQWSLP-VIFPVBQESA-N
Biochem/physiol Actions
Adrenoceptor agonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the α1-Adrenoceptors, α2-Adrenoceptors and β-Adrenoceptors pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Preparation Note
This product is only slightly soluble in water. Other sources state that it is soluble at 2 mg/mL in DMSO. The product solubility is tested at 50 mg/mL in 0.5 M HCl. This stock concentration can be diluted further in a buffer or medium to the required final concentration. In general, culture medium is buffered such that the final pH is not effected. The compound will remain in solution.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
E4375I6504324900
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
mp
215 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
175 °C (dec.) (lit.)
mp
-
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152), ADRB1(153), ADRB2(154), ADRB3(155)
rat ... Adra1a(29412), Adra2a(25083), Adrb1(24925), Adrb2(24176), Drd1a(24316), Drd2(24318)
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152), ADRB1(153), ADRB2(154), ADRB3(155)
Gene Information
human ... ADRB2(154)
Gene Information
-
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Anastasia Eskova et al.
Current biology : CB, 30(2), 298-303 (2020-01-07)
Color patterns are prominent features of many animals and are of high evolutionary relevance. In basal vertebrates, color patterns are composed of specialized pigment cells that arrange in multilayered mosaics in the skin. Zebrafish (Danio rerio), the preeminent model system
Mohit Kumar et al.
The Journal of biological chemistry, 295(32), 11275-11291 (2020-06-20)
Cardiac myosin-binding protein-C (cMyBP-C) is highly phosphorylated under basal conditions. However, its phosphorylation level is decreased in individuals with heart failure. The necessity of cMyBP-C phosphorylation for proper contractile function is well-established, but the physiological and pathological consequences of decreased
Eun-Min Kim et al.
PLoS neglected tropical diseases, 13(4), e0006843-e0006843 (2019-04-04)
Clonorchis sinensis is a group I bio-carcinogen responsible for cholangiocarcinoma (CHCA) in humans. However, the mechanism by which C. sinensis promotes carcinogenesis is unclear. Using the human cholangiocyte line H69, we investigated cell proliferation and gap junction protein expression after
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
E4250-10G04061835253203
E4250-5G04061835259632
E4250-1G04061835253210
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. When this product is reconstituted in DMSO, at what temperature should it be stored?
    1 answer
    1. The stability of this product when prepared in DMSO has not been determined. In general, solutions in DMSO should be prepared fresh and used promptly. Epinephrine is most stable in acidic aqueous solutions at pH 3.6, when stored tightly sealed under nitrogen or argon. Solutions prepared in basic buffers are unstable and turn red in color due to degradation. Published literature indicates solutions are stable for at least 1 month when stored at 4°C or 25°C. Commercial solutions are often assigned a shelf life of greater than 1 year.
      Helpful?
  2. Hi, Is it possible to reconstitute the epinephrine solution in something less aggressive than 0.5 M HCl ? Sincerely, Alex
    1 answer
    1. This product is only slightly soluble in water. Other sources state that it is soluble at 2 mg/mL in DMSO. The product solubility is tested at 50mg/mL in 0.5 M HCl. This stock concentration can be diluted further in a buffer or medium to the required final concentration. In general, culture medium is buffered such that the final pH is not effected. The compound will remain in solution.