Přeskočit na
E1895
Erlose
≥94% (HPLC)
Synonyma:
α-D-Glc-(1→4)-α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α-Maltosyl β-fructofuranoside
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
50 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
10 500,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C18H32O16
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
504.44
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
10 500,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
plant
Quality Segment
assay
≥94% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D 108 to 115°, c = 0.84% (w/v) in water
storage condition
desiccated
impurities
≤12.5% water (Karl Fischer)
color
white to off-white
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2CO)O[C@]3(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5-8(23)10(25)12(27)16(30-5)32-14-7(3-21)31-17(13(28)11(14)26)34-18(4-22)15(29)9(24)6(2-20)33-18/h5-17,19-29H,1-4H2/t5-,6-,7-,8-,9-,10+,11-,12-,13-,14-,15+,16-,17-,18+/m1/s1
InChI key
FVVCFHXLWDDRHG-KKNDGLDKSA-N
Application
Erlose, a triose sugar (trisaccharide), is used in studies on dietary preference and utilization of triose sugars from aphid honeydew by various insects, such as honey bees and ants. Erlose may be used as a reference compound in assays that analyze the sugars of foods such as royal jelly and honey.[1][2]
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Oligosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Disclaimer
moisture sensitive
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
S4001S8501S5391
Erlose ≥94% (HPLC)
Sigma-Aldrich
E1895
Erlose
Sucrose ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
S8501
Sucrose
Sucrose ≥99.5% (GC), Grade II, suitable for plant cell culture
Sigma-Aldrich
S5391
Sucrose
biological source
plant
biological source
plant (Stachys tuberifera)
biological source
sugar cane
biological source
sugar cane
assay
≥94% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
solubility
H2O: 0.5 g/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: 0.5 g/mL, clear, colorless to faintly yellow
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)