This product has an osmolarity range of 275–304 mOsm/kg.
Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 444,00 Kč | |
| 500 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 809,00 Kč | |
| 1 L | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 740,00 Kč | |
| 6 x 500 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 4 780,00 Kč | |
| 6 x 1 L | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 8 740,00 Kč | |
| 24 x 500 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 16 800,00 Kč |
O této položce
444,00 Kč
Název produktu
Dulbecco′s Phosphate Buffered Saline, Modified, without calcium chloride and magnesium chloride, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
glucose: no (Dextro)
sodium pyruvate: no
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Application
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| Quality Level 300 | Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 500 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. room temp |
| sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered |
| impurities endotoxin, tested | impurities - | impurities - | impurities - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dulbecco′s Phosphate Buffered Saline
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Protokoly
Protokoly kultivace kmenových buněk krok za krokem pro lidské indukované pluripotentní kmenové buňky (iPSC) včetně rozmrazování, expanze, zmrazování a charakterizace ips buněk.
TrueGel3D® Hydrogel Plate protocol guides high-throughput culture of human adipose MSCs for screening applications.
Cultivate ReNcell® human neural stem cells in 3D hydrogels for high-throughput screening using the TrueGel3D® HTS Hydrogel Plate with this protocol.
Sortimentní položky
Organoidní kultivační produkty pro vytváření 3D modelů mozku, střev, střev, plic a nádorových organoidů odvozených od tkání a kmenových buněk.
Použití lipidy modifikovaných olig MULTI-seq, protokol a průvodce řešením problémů pro PCR testy a sekvenační aplikace.
Související obsah
Learn how to use our cell culture tested, ready-to-use MilliShot™ single dose antibiotic solutions, conveniently packaged in one-time use vials.
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| D8537-6X500ML | 04061838259400 |
| D8537-100ML | 04061833589724 |
| D8537-6X1L | 04061838259394 |
| D8537-500ML | 04061838259387 |
| D8537-1L | 04061838259370 |
| D8537-24X500ML | 04061833589731 |
-
Eu gostaria de saber a osmolaridade da solução de DMPBS.
1 answer-
Helpful?
-
-
Quería saber si éste producto se puede considerar RNAsa free para realizar durante la hibridación in situ
1 answer-
This product is a sterile-filtered M Quality Level 300 product. It is not molecular biology grade and does not have specifications such as RNase and DNase free. Therefore, this product cannot be considered RNase free for use in in situ hybridization.
Helpful?
-
-
Bonjour, pourriez-vous m'indiquer le numéro de CAS de la solution de phosphate saline dulbecco sous forme liquide
1 answer-
This item is a multi-component product. A CAS number cannot be applied to this type of product. The Safety Data Sheet document includes the individual CAS numbers of those components that may be potentially hazardous.
Helpful?
-
-
Hi, is this product GMP-grade or are GMP-garde material is used for the production of this?
1 answer-
This product is not GMP-grade. Unfortunately. a GMP-grade version of this product is not available.
Helpful?
-
-
What is the concentration of the product in Molarity?
1 answer-
This is a multi-component formulation. A 'molarity' is not reported for this type of product. See below for the list of components:
Product D8537 contains:
Potassium chloride: 0.2 g/l
Potassium phosphate monobasic: 0.2 g/l
Sodium chloride: 8 g/l
Sodium Phosphate dibasic: 1.15 g/lPlease see the link below for additional information:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/124/464/d8537for.pdfHelpful?
-
-
What is the bottle thread type on the 1L bottle (D8537-1L)
1 answer-
The product is packaged in a square PET bottle with an HDPE cap. The cap specifications are as follows:
Thread Type 38-430
Thread Diameter 37.3 mmHelpful?
-
-
What is the formulation for Product D8537, Dulbecco's Phosphate?
1 answer-
The formulation for 1 liter is 8 g Sodium Chloride, 0.2 g Potassium Phosphate, monobasic, 1.15 g Sodium Phosphate, dibasic, and 0.2 g Potassium Chloride.
Helpful?
-
-
Is Product D8537, Dulbecco's Phosphate, a 1X or 10 X concentration?
1 answer-
This is a 1X concentration. The 10X concentration is listed under product D1408.
Helpful?
-
-
What is the pH of a solution of Product D8537, Dulbecco's Phosphate?
1 answer-
The pH will be in the range of 7.1-7.5, according to the specification sheet.
Helpful?
-
-
What is a Salt Toxicity Test?
1 answer-
The Cell Culture assay is called a Salt Toxicity Test (previously called Cell Culture Salt Testing). A more complete description is below:Cells are harvested and counted. They are resuspended in DPBS and incubated at 37°C, 5% CO2 for 1 hour. The cells are counted and %viability determined. The cells are then cultured for an additional 7 hours (total of 8 hours). The cells are counted again and the % viability determined. The viability at 1 hr has to be >95% of the original viability. The viability at 8 hrs must be >75% of the original viability.