Přeskočit na
D5912
6-(γ,γ-Dimethylallylamino)purine
suitable for plant cell culture, BioReagent, ≥90%
Synonyma:
N6 dimethylallyladenine, 2iP, N6-(2-Isopentenyl)adenine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 760,00 Kč
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
14 700,00 Kč
10 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
22 000,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
56 500,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H13N5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
203.24
NACRES:
NA.72
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
10171502
MDL number:
3 760,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥90%
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
storage temp.
−20°C
SMILES string
C\C(C)=C\CNc1ncnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C10H13N5/c1-7(2)3-4-11-9-8-10(13-5-12-8)15-6-14-9/h3,5-6H,4H2,1-2H3,(H2,11,12,13,14,15)
InChI key
HYVABZIGRDEKCD-UHFFFAOYSA-N
Application
6-(γ,γ-Dimethylallylamino)purine: has been used as a standard in ultra-high performance liquid chromatography to compare the chromatogram of transgenic and wild type (WT) crude hormone extracts to quantify cytokinin levels[1], may be used as a component of the Murashige and Skoog (MS) medium for callus culture and in vitro shoot induction, may be used as a supplement in MS medium to make simplified shoot induction medium (SIM) to treat explants for shoot induction[2]
Biochem/physiol Actions
6-(γ,γ-Dimethylallylamino)purine (2iP) is a bacteria-derived riboside cytokinin used to grow plant tissues such as tobacco and soybean callus. 2iP is a precursor of the cytokinin Zeatin. 2iP can also be used in Schenk and Hildebrandt medium to support in vitro propagation of micro shoot cultures from shoot tips of Genista plants.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
D7674D7660B3274
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
form
powder
form
powder
form
solution
form
solution
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-(γ,γ-Dimethylallylamino)purine
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Související obsah
Wenzislava Ckurshumova et al.
The New phytologist, 204(3), 556-566 (2014-10-03)
In vitro regeneration of complete organisms from diverse cell types is a spectacular property of plant cells. Despite the great importance of plant regeneration for plant breeding and biotechnology, its molecular basis is still largely unclear and many important crop
The development of an efficient cultivar-independent plant regeneration system from callus derived from both apical and non-apical root segments of garlic (Allium sativum L.)
Zheng SJ, et al
In Vitro Cellular & Developmental Biology. Plant, 39(3), 288-292 (2003)
G A Miura et al.
Plant physiology, 44(3), 372-376 (1969-03-01)
A 6-(gamma,gamma-dimethylallylamino) purine-like compound was found in the culture medium of Rhizopogon roseolus, which had been shown earlier to synthesize zeatin. The role of 6-(gamma,gamma-dimethylallylamino) purine as a precursor of zeatin was studied. Rhizopogon was furnished with 6-(gamma,gamma-dimethylallylamino) purine-8-(14)C. Cochromatography
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
D5912-1G04061835509638
D5912-10G04061833587041
D5912-5G04061835568352
D5912-25G04061833587058