Přeskočit na
D4422
Docusate sodium salt
BioXtra, ≥99%
Synonyma:
AOT, Bis(2-ethylhexyl) sulfosuccinate sodium salt, Sodium bis(2-ethylhexyl) sulfosuccinate, Sulfobutanedioic acid bis(2-ethylhexyl ester) sodium salt, Sulfosuccinic acid bis(2-ethylhexyl) ester sodium salt, Dioctyl sulfosuccinate sodium salt
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
50 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 180,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 170,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
19 000,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C20H37NaO7S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
444.56
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-406-4
Beilstein/REAXYS Number:
4117588
MDL number:
3 180,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
description
anionic
Quality Segment
product line
BioXtra
assay
≥99%
form
sheet
mol wt
444.56 g/mol
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
solubility
passes test (per USP)
cation traces
Al: ≤0.001%, Ca: ≤0.001%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.01%, Mg: ≤0.0005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
[Na+].CCCCC(CC)COC(=O)CC(C(=O)OCC(CC)CCCC)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C20H38O7S.Na/c1-5-9-11-16(7-3)14-26-19(21)13-18(28(23,24)25)20(22)27-15-17(8-4)12-10-6-2;/h16-18H,5-15H2,1-4H3,(H,23,24,25);/q;+1/p-1
InChI key
APSBXTVYXVQYAB-UHFFFAOYSA-M
General description
Docusate sodium salt is an anionic surfactant.
Application
Forms reverse micelles in hydrocarbon solvents; Suitable for the solubilization of the major myelin transmembrane proteolipid
Docusate sodium salt has been used in a study to assess chromatography approaches for early screening of the phospholipidosis-inducing potential of pharmaceuticals. [1] It has also been used in a study to investigate different formulations for drug delivery through the nail plate.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
86140Y0001567BP133
Docusate sodium European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001567
Docusate sodium
Docusate sodium British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP133
Docusate sodium
form
sheet
form
solid
form
-
form
waxy solid
assay
≥99%
assay
≥96.0% (TLC)
assay
-
assay
-
mol wt
444.56 g/mol
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
description
anionic
description
-
description
-
description
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
product line
BioXtra
product line
-
product line
-
product line
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Docusate sodium salt
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?