Přeskočit na
D3900
Desipramine hydrochloride
≥98% (TLC), powder, imipramine metabolite
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 370,00 Kč
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 790,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
19 000,00 Kč
16 150,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C18H22N2 · HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
302.84
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
200-373-1
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
1 370,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Desipramine hydrochloride, ≥98% (TLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
H2O: 50 mg/mL
originator
Sanofi Aventis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].CNCCCN1c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C18H22N2.ClH/c1-19-13-6-14-20-17-9-4-2-7-15(17)11-12-16-8-3-5-10-18(16)20;/h2-5,7-10,19H,6,11-14H2,1H3;1H
InChI key
XAEWZDYWZHIUCT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... SLC6A2(6530)
General description
Desipramine, a metabolite of imipramine and iofepramine is an active tricyclic antidepressant.
Application
Desipramine hydrochloride has been used:
  • to prevent norepinephrine neuron degeneration and to maximize uptake into DA neurons
  • to protect unselective damage to the noradrenergic system[1]
  • as a norepinephrine re-uptake inhibitor to treat rats for lesioning
Biochem/physiol Actions
Desipramine is used to treat depression. It is also used to manage enuresis in children. Desipramine helps to eliminate the pain triggered by diabetic neuropathy.
Tricyclic antidepressant that is a more potent inhibitor of the norepinephrine transporter (Ki = 4 nM) than the serotonin transporter (Ki = 61 nM).
Features and Benefits
This compound is featured on the Biogenic Amine Transporters page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Sanofi Aventis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Disclaimer
Hygroscopic
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
1172006D0500000BP931
form
powder
form
-
form
-
form
solid
assay
≥98% (TLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
originator
Sanofi Aventis
originator
-
originator
-
originator
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Desipramine hydrochloride
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
D3900-1G04061835253166
D3900-25G04061835253173
D3900-5G04061833563694