Přeskočit na
D2141
6-Diazo-5-oxo-L-norleucine
≥95% (HPLC), suitable for ligand binding assays
Synonyma:
(S)-2-Amino-6-diazo-5-oxocaproic acid, DON
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
5 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 790,00 Kč
25 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 290,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H9N3O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
171.15
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1725815
1 790,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
6-Diazo-5-oxo-L-norleucine, powder
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
faint yellow, to yellow or tan
antibiotic activity spectrum
neoplastics
mode of action
enzyme | inhibits
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@@H](CCC(=O)C=[N+]=[N-])C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O3/c7-5(6(11)12)2-1-4(10)3-9-8/h3,5H,1-2,7H2,(H,11,12)/t5-/m0/s1
InChI key
YCWQAMGASJSUIP-YFKPBYRVSA-N
General description
Chemical structure: amino acid derivatives
Application
6-Diazo-5-oxo-L-norleucine (DON) has been used as an inhibitor of glutamine synthetase–glutamine(amide)-2-oxoglutarate aminotransferase.
Biochem/physiol Actions
6-Diazo-5-oxo-L-norleucine (DON), a glutamine analogue, is used as an inhibitor to study the function, specificity and characteristics of cytidine triphosphate synthase 1(s) (CTPS1) and various glutaminase(s). DON is used to inhibit glutamine (GLN) flux between cells.
DON is used to study mechanisms of glutamine utilizing enzymes such as carbamoyl phosphate synthase and cytidine triphosphate synthase.
DON is associated with a number of reactions involving L-glutamine as a nitrogen source, such as nucleic acid and protein synthesis. It is known to possess anticancer activity against choriocarcinoma.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
A4142B8385C3909
Azaserine ≥98% (TLC)
Sigma-Aldrich
A4142
Azaserine
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
faint yellow, to yellow or tan
color
off-white to yellow-green
color
-
color
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Sigma article discusses tumor cell metabolic pathways, focusing on aerobic glycolysis and mitochondrial activity.
Brandon T Pfannenstiel et al.
Biotechnology advances, 37(6), 107345-107345 (2019-02-10)
Fungi produce an abundance of bioactive secondary metabolites which can be utilized as antibiotics and pharmaceutical drugs. The genes encoding secondary metabolites are contiguously arranged in biosynthetic gene clusters (BGCs), which supports co-regulation of all genes required for any one
P Freund et al.
Leukemia, 31(10), 2132-2142 (2017-01-12)
The signal transducer and activator of transcription 5 (STAT5) regulates differentiation, survival, proliferation and transformation of hematopoietic cells. Upon cytokine stimulation, STAT5 tyrosine phosphorylation (pYSTAT5) is transient, while in diverse neoplastic cells persistent overexpression and enhanced pYSTAT5 are frequently found.
Laura M Shelton et al.
International journal of cancer, 127(10), 2478-2485 (2010-05-18)
Metastatic cancer is a major cause of morbidity and mortality. Current therapeutic options consist of chemotherapy, radiation or targeted therapies. However, these therapies are often toxic, effective over a small range of cancer types or result in drug resistance. Therefore
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
D2141-5MG04061833561706
D2141-25MG04061833561690
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. The 25mg comes a 25mg or 5 x 5mg ?
    1 answer
    1. The 25mg pack size is 25 milligrams in a single HDPE bottle.
      Helpful?
  4. How does this come packaged? Is it a powder? How much comes in one allotment of 5mg?
    1 answer
    1. This product comes packaged in a 4ml amber glass bottle and a red polypropylene cap. The end-user would receive 5mg of the 5mg pack size.