Přeskočit na
CLS3261
Corning® Ultra-low attachment culture dishes
60mm petri dish, low-attachment
Synonyma:
cell culture flasks, tissue culture flasks
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
20 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
20 000,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121812
Material:
polystyrene , round
Sterility:
sterile
Manufacturer/tradename:
Corning 3261
Packaging:
case of 20
20 000,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
polystyrene , round
sterility
sterile
packaging
case of 20
manufacturer/tradename
Corning 3261
D × H
60 mm × 15 mm
surface area
21 cm2
color
clear
General description
  • Ultra Low Attachment dishes feature a covalently bound hydrogel layer that effectively inhibits cellular attachment
  • Surface minimizes protein absorption, enzyme activation, and cellular activation
  • Surface is non-cytotoxic, biologically inert, and nondegradable
  • Sterilized by gamma irradiation and certified nonpyrogenic
  • Actual inside growth surface diameter is 51.4mm
  • Height is 15mm
  • Manufactured from optically-clear virgin polystyrene
  • Have stacking beads to aid in handling
  • Supplied with vents to provide consistent gas exchange
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
CLS430588CLS430589CLS430591
material
polystyrene , round
material
polystyrene , round
material
polystyrene , round
material
polystyrene , round
manufacturer/tradename
Corning 3261
manufacturer/tradename
Corning 430588
manufacturer/tradename
Corning 430589
manufacturer/tradename
Corning 430591
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
packaging
case of 20
packaging
sleeve of 20
packaging
sleeve of 20
packaging
sleeve of 20
D × H
60 mm × 15 mm
D × H
35 mm × 10 mm
D × H
60 mm × 15 mm
D × H
100 mm × 20 mm
surface area
21 cm2
surface area
8 cm2
surface area
21 cm2
surface area
55 cm2
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
CLS3261-20EA04061833878606