Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 50 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 400,00 Kč | |
| 1 kg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 32 300,00 Kč |
O této položce
2 400,00 Kč
form
powder
Quality Level
quality
for use in Total Dietary Fiber Assay, TDF-100A
technique(s)
photometry: suitable
loss
≤1% loss on ignition
color
white
application(s)
food and beverages
general analytical
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form - | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| color white | color - | color - | color - |
| quality for use in Total Dietary Fiber Assay, TDF-100A | quality - | quality calcined, treated with sodium carbonate | quality flux calcined, treated with sodium carbonate |
| application(s) food and beverages | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Lungs
Skladovací třída
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| C8656-1KG | 04061833522684 |
| C8656-50G | 04061835512331 |
| C8656-50G-KC | 04061833662496 |