Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 650,00 Kč | |
| 5 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 4 040,00 Kč | |
| 25 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 15 400,00 Kč | |
| 50 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 28 300,00 Kč | |
| 100 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 54 300,00 Kč |
O této položce
1 650,00 Kč
Název produktu
Chymostatin, microbial
biological source
microbial
Quality Segment
form
powder
solubility
DMSO: 10 mM (Stock solutions stable for months at −20 °C.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(C(NC(NC(C1NC(NCC1)=N)C([F,Cl,Br,I]C)=O)=O)CC2=CC=CC=C2)=O
InChI key
MRXDGVXSWIXTQL-HYHFHBMOSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Other Notes
chymostatin A MW = 607.7
chymostatin B MW = 593.7
chymostatin C MW = 607.7
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| biological source microbial | biological source - | biological source - | biological source synthetic |
| Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| form powder | form powder, solid | form powder | form powder |
| solubility DMSO: 10 mM (Stock solutions stable for months at −20 °C.) | solubility 5% glacial acetic acid: 10 mg/mL, DMSO: 20 mg/mL | solubility acetic acid: soluble 20 mg/mL | solubility DMSO: >10 mg/mL (stable for several months at 4°C.), ethanol: 20 mg/mL |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chymostatin
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Sortimentní položky
Analytický enzym chymotrypsin: Chymotrypsin je produkován v acinárních buňkách slinivky břišní jako neaktivní prekurzor, chymotrypsinogen.
Uncover properties and applications of the cysteine protease papain and find inhibitors, substrates, and other papain products.
Související obsah
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| C7268-25MG | 04061833512142 |
| C7268-50MG | 04061833512159 |
| C7268-1MG | 04061833512135 |
| C7268-100MG | 04061833261101 |
| C7268-5MG | 04061833512166 |