Přeskočit na
C5044
Liquid chromatography columns
PTFE, Non-jacketed, bed volume 543 mL, I.D. × L 4.8 cm × 30 cm
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
17 000,00 Kč
O této položce
NACRES:
SB.52
UNSPSC Code:
41115711
17 000,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
technique(s)
LPLC: suitable
I.D. × L
4.8 cm × 30 cm
bed volume
543 mL
suitability
suitable for chromatography
General description
All of the columns listed below are constructed of borosilicate glass and are rated at a maximum pressure of 15psi (1 bar). Five configurations are available:
A - Luer-Lock, Non Jacketed: Fixed polypropylene end caps, polyethylene bed supports, Luer-Lock inlet and outlet fittings.
B - Luer-Lock, Jacketed: Same as A (above), with a borosilicate glass jacket surrounding the column body for temperature control.
C - Open-ended: Fixed polypropylene ends (outside of tube only), without jacket or end fittings. Requires 2 flow adapters.
D - PTFE, non-jacketed: Threaded ends, removable PTFE fittings with shielded O-ring seals, 20 μm polyethylene bed supports, and 1/4-28 threaded tubing connections. Solvents contact only PTFE and borosilicate glass.
E - PTFE, jacketed: Same as D (above), with an acrylic jacket surrounding the column body for temperature control.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
C4669C3794C4169
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
I.D. × L
4.8 cm × 30 cm
I.D. × L
2.5 cm × 10 cm
I.D. × L
1.0 cm × 10 cm
I.D. × L
1.5 cm × 10 cm
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
bed volume
543 mL
bed volume
49 mL
bed volume
8 mL
bed volume
18 mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Liquid chromatography columns
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
C5044-1EA04061838551474