Přeskočit na
C4520
Cephalothin sodium salt
Synonyma:
7-(2-Thienylacetamido)cephalosporanic acid sodium salt, Cephalotin sodium salt
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
250 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 600,00 Kč
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 610,00 Kč
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
12 300,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C16H15N2NaO6S2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
418.42
UNSPSC Code:
51282506
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-394-6
Beilstein/REAXYS Number:
4120706
MDL number:
1 600,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
crystalline powder
Quality Level
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
cell wall synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].CC(=O)OCC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)Cc3cccs3)C2=O)C([O-])=O
InChI
1S/C16H16N2O6S2.Na/c1-8(19)24-6-9-7-26-15-12(14(21)18(15)13(9)16(22)23)17-11(20)5-10-3-2-4-25-10;/h2-4,12,15H,5-7H2,1H3,(H,17,20)(H,22,23);/q;+1/p-1/t12-,15-;/m1./s1
InChI key
VUFGUVLLDPOSBC-XRZFDKQNSA-M
General description
Chemical structure: β-lactam
Application
Cephalothin is a first-generation cephalosporin antibiotic used to study the mechanism of liposome encapsulated antibiotics[1], strategies for co-opting β-lactamases of Gram-negative bacteria for treatment of antibiotics[2], and for immunology studies in relation to antibiotics.[3] It is used to study the effect of expression, binding and inhibition of penicillin-binding proteins especially PBP6 on bacterial cell wall mucopeptide synthesis.
Biochem/physiol Actions
Mode of Action: Disrupts the synthesis of the peptidoglycan layer of bacterial cell walls.
Antimicrobial spectrum: Effective aginast both Gram-positive and Gram-negative bacteria.
Mode of Resistance: Production of cephalosporinase will inactivate the product.
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
C7912C5020C7039
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
crystalline powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
J V Desiderio et al.
The Journal of infectious diseases, 148(3), 563-570 (1983-09-01)
Multilamellar liposomes (lipid bilayer vesicles) composed of phosphatidylcholine, cholesterol, and phosphatidylserine (molar ratio, 6:3:1) were produced and then made to entrap an aqueous solution of cephalothin. Resident murine peritoneal macrophages were shown to be capable of interiorizing the liposome-antibiotic complex;
Min-Kyung Kang et al.
Dental materials journal, 31(1), 98-105 (2012-01-27)
Dental implant failure often occurs due to oral bacterial infection. The aim of this study was to demonstrate that antibiotic efficacy could be enhanced with modified titanium. First, the titanium was modified by anodization and heat-treatment. Then, a biomimetic coating
Angela Gomes de Vasconcellos et al.
Japanese journal of infectious diseases, 65(1), 7-12 (2012-01-26)
Cellulitis is an important cause of hospitalization in pediatrics. Because Staphylococcus aureus is the main pathogen of cellulitis, medicinal therapeutics should take the changing resistance profile of this organism into consideration. The aim of this study was to evaluate the
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
C4520-250MG04061834373926
C4520-100MG04061833492277
C4520-5G04061834402077
C4520-1G04061833492284
Questions
  1. What is the solubility of Cephalothin sodium salt product C4520?
    1 answer
    1. The product is freely soluble in water (~50 mg/mL).