Přeskočit na
C3394
Cordycepin
from Cordyceps militaris, ≥98% (HPLC), powder, adenosine analogue
Synonyma:
3′-Deoxyadenosine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
10 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 610,00 Kč
25 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 930,00 Kč
100 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
21 400,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H13N5O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
251.24
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
200-791-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
35194
Form:
powder
Quality level:
3 610,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Cordycepin, from Cordyceps militaris
biological source
Cordyceps militaris
Quality Level
form
powder
antibiotic activity spectrum
fungi
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)C[C@H]3O
InChI
1S/C10H13N5O3/c11-8-7-9(13-3-12-8)15(4-14-7)10-6(17)1-5(2-16)18-10/h3-6,10,16-17H,1-2H2,(H2,11,12,13)/t5-,6+,10+/m0/s1
InChI key
OFEZSBMBBKLLBJ-BAJZRUMYSA-N
Gene Information
rat ... Adora1(29290)
General description
Chemical structure: nucleoside
Biochem/physiol Actions
Cordycepin is an adenosine analogue that is readily converted to cordycepin 5′-triphosphate; can be used for 3′-end labeling of RNA.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide and Gene Regulation research. Discover more featured Cyclic Nucleotide and Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Adenylyl cyclases page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
T0642PHL82505G2536
Cordycepin phyproof® Reference Substance
PHL82505
Cordycepin
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Gene Information
rat ... Adora1(29290)
Gene Information
rat ... Adora1(29290)
Gene Information
-
Gene Information
-
biological source
Cordyceps militaris
biological source
Streptomyces tubercidicus
biological source
-
biological source
-
antibiotic activity spectrum
fungi
antibiotic activity spectrum
fungi, parasites, viruses
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
viruses
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cordycepin
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Související obsah
Product Information Sheet
E N Kodama et al.
Biochemical pharmacology, 59(3), 273-281 (1999-12-28)
The nucleoside analogue cordycepin (3'-deoxyadenosine, 3'-dA) is substantially more cytotoxic to terminal deoxynucleotidyl transferase positive (TdT+) leukemic cells than to TdT leukemic cells in vitro in the presence of an adenosine deaminase inhibitor, deoxycoformycin (dCF), and has been considered as
Thiyagarajan Ramesh et al.
Experimental gerontology, 47(12), 979-987 (2012-09-25)
Free radical-induced oxidative damage is considered to be the most important consequence of the aging process. The activities and capacities of antioxidant systems of cells decline with increased age, leading to the gradual loss of pro-oxidant/antioxidant balance and resulting in
Wei Su et al.
RNA (New York, N.Y.), 19(1), 1-16 (2012-11-29)
Metazoan replication-dependent histone mRNAs are only present in S-phase, due partly to changes in their stability. These mRNAs end in a unique stem-loop (SL) that is required for both translation and cell-cycle regulation. Previous studies showed that histone mRNA degradation
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
C3394-100MG04061833269787
C3394-10MG04061835555925
C3394-25MG04061833485767
Questions
  1. C3394의 cordycepin 농도는 몇 ppm입니까? 혹시 성적서도 볼수 있을까요?
    1 answer
    1. This product is in powder form and has a minimum purity of 98%. The purity is lot-specific and reported in the Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot-specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/c3394#product-documentation
      Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/325/006/c3394pis.pdf