The CelLytic™ MT Cell Lysis Reagent is composed of a dialyzable mild detergent, bicine, and 150 mM NaCl. While the exact detergent is proprietary, it can be confirmed that it is not SDS or a Triton-based detergent.
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 50 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 670,00 Kč | |
| 500 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 14 400,00 Kč |
O této položce
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
41116134
2 670,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
form
solution
Application
CelLytic™ MT Cell Lysis Reagent has been used in the homogenization of hippocampi tissues, quadriceps muscles from mice, primary human trophoblasts (PHT), soleus muscles from mice and organs of Corti (OCs).
Features and Benefits
- Gentle: Non-denaturing and does not interfere with downstream applications
- Convenient: Provided ready to use
Analysis Note
It has been tested, but not limited to the following tissues: rat brain, kidney, muscle, heart, liver, spleen and mouse brain, kidney and muscle.
Other Notes
CelLytic MT is an efficient reagent for the extraction of proteins. The lysis buffer consists of a dialyzable mild detergent, bicine, and 150 mM NaCl, resulting in minimal interference with protein interactions and biological activity. CelLytic MT is also used for extraction of cell-line proteins. A volume of 20 mL of CelLytic MT is sufficient for 1 gram of tissue.
Legal Information
CelLytic is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solution | form solution | form liquid | form liquid |
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| C3228-50ML | 04061838445599 |
| C3228-500ML | 04061838445582 |
-
What is the composition of C3228 - CelLytic™ MT Cell Lysis Reagent?