Přeskočit na
C2485
β-Cyclodextrin polymer
powder
Synonyma:
Beta-Cyclodextrin Polymeric Adsorbent
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 550,00 Kč
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
9 910,00 Kč
O této položce
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
MDL number:
2 550,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
synthetic
Quality Segment
form
powder
mol wt
average mol wt 2,000-300,000 Da
composition
Cyclodextrin content, 60% iodometric
color
white
solubility
H2O: soluble 100mg plus 1 mL, clear, colorless to light yellow
storage temp.
2-8°C
General description
Cyclodextrins (CD) are cyclic oligosaccharides composed of D-glucose units connected via α(1,4) glycosidic bonds. Common cyclodextrins contain six (α-CD); seven (β-CD) or eight (gamma-CD) D-glucose units. Cyclodextrins are sometimes derivatized through esterification at positions two, three and/or six.[1]
Application
Beta-cyclodextrin (β-Cyclodextrin) may be used in the development of biocompatible drug delivery vehicles and membrane constructs to improve compound solubility in aqueous environments. β-cyclodextrin polymer and its ester derivatives are used for the development and construction of biomaterials such as hydrogels, nanoassemblies and biomatricies.[2] β-cyclodextrin may be used for the development of biosensors.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
C4767C4930C0926
biological source
synthetic
biological source
plant
biological source
-
biological source
corn starch
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
solubility
H2O: soluble 100mg plus 1 mL, clear, colorless to light yellow
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL
solubility
1 M NaOH: 25 mg/mL, clear to slightly hazy
solubility
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
color
white
color
-
color
-
color
-
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
C2485-5G04061832628653
C2485-1G04061833477403
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Is the shown formula (scheme) of β-Cyclodextrin polymer accurate ? it indicates a macromolecule of precise molecular weight, i.e., 7 repeat units , each is a beta-cyclodextrin. The specification sheet indicates a dispersity in Mw
    1 answer
    1. The structure shown on the product detail page and the specification sheet for this product is a correct representation of the monomer used to make it. The monomer has an active epoxide group. This product is a polymer, with (potentially) a very large distribution of molecular weights. The average molecular weight and the molecular weight distribution could vary from lot-to-lot, but neither is determined on a lot-specific basis.