Přeskočit na
C1625
L-Canavanine
≥98% (TLC), powder, from Canavalia ensiformis
Synonyma:
L-α-Amino-γ-(guanidinooxy)-n-butyric acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
100 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 590,00 Kč
250 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 910,00 Kč
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
17 700,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H12N4O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
176.17
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
3 590,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
L-Canavanine, ≥98% (TLC), powder, from Canavalia ensiformis
biological source
Canavalia ensiformis
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white to yellow
solubility
H2O: <100 mg/mL
application(s)
detection
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N[C@@H](CCONC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N4O3/c6-3(4(10)11)1-2-12-9-5(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,10,11)(H4,7,8,9)/t3-/m0/s1
InChI key
FSBIGDSBMBYOPN-VKHMYHEASA-N
Biochem/physiol Actions
A naturally occurring L-amino acid that interferes with L-arginine-utilizing enzymes due to its structural similarity. It is a selective inhibitor of inducible nitric oxide synthase (iNOS). Overproduction of NO by iNOS plays a crucial role in the pathophysiology of septic shock and chronic inflammation.
Canavanine is a naturally occurring L-amino acid that interferes with L-arginine-utilizing enzymes due to its structural similarity. It is a selective inhibitor of inducible nitric oxide synthase (iNOS). Overproduction of NO by iNOS plays a crucial role in the pathophysiology of septic shock and chronic inflammation.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
C9758G2253E1260
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥97% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white to yellow
color
white
color
white to off-white
color
white
solubility
H2O: <100 mg/mL
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
C1625-1G04061833467824
C1625-250MG04061833467831
C1625-100MG04061833467817