Přeskočit na
C1145
Cholesterol–PEG 600
Synonyma:
Cholesterol, water soluble from sheep, Cholesteryl-polyethylene glycol 600 sebacate, Polyethylene glycol 600 mono(cholesteryl) ether sebacate, Polyoxyethyl-cholesteryl sebacate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
250 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 610,00 Kč
500 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 730,00 Kč
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 190,00 Kč
5 392,50 Kč
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
25 700,00 Kč
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
41141804
eCl@ss:
39023139
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
solid
2 610,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
solid
Quality Segment
extent of labeling
≥20% cholesterol
color
light yellow
solubility
H2O: 60 mg/mL
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Cholesterol is one of the important constituent of all membranes. It is made up of a hydrophobic, planar, a polar hydroxyl group, fused-ring nucleus and a short hydrocarbon tail.
Application
Cholesterol-PEG 600 has been used to evaluate its ability to induce apoptosis in vascular smooth muscle cells. It has also been used to restore cholesterol following depletion by methyl β-cyclodextrin.
Biochem/physiol Actions
Cholesterol acts as an antecedent of steroid hormones. It plays a key role in fetal growth and in brain development.
Physical form
semisolid to solid
Preparation Note
Prepared by method of Proksch, G.J., and Bonderman, D.P., Clin. Chem., 24, 1924 (1978).
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
880001O880001M700041P
Chol-PEG600 Avanti Research™ - A Croda Brand 880001O
Avanti
880001O
Chol-PEG600
Chol-PEG600 Avanti Research™ - A Croda Brand 880001M, methylene chloride solution
Avanti
880001M
Chol-PEG600
cholesterol-d7 Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
700041P
cholesterol-d7
form
solid
form
liquid
form
methylene chloride solution
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 60 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
color
light yellow
color
-
color
-
color
-
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
C1145-5G04061833075937
C1145-250MG04061833075913
C1145-500MG04061833461297
C1145-1G04061826690093
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. Hello, I would like to know how to dissolve product C1145 in water, and what its maximum solubility in water is? Thank you!
    1 answer
    1. The solubility of this product is tested at 60 mg/mL in water. This material dissolves readily in water, however the maximum rate has not been investigated. Note that this material contains a minimum of 20% Cholesterol.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. こんにちは こちらの製品に含まれているPEG600の割合を可能な範囲で教えていただくことは可能でしょうか。 お手数をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。
    1 answer
    1. There is not a formal molecular weight provided for this product.
      Cholesterol molecular weight = 386.65 g/mole.
      Sebacic Acid molecular weight = 202.25 g/mole
      PEG molecular weight = ~600 g/mole.
      Based on one cholesterol, one sebacic acid "linker" and one PEG (molecular weight 600) per molecule of C1145, one can calculate an approximate molecular weight of 1188 g/mole.
      The approximate amount of PEG based upon this weight is 600/1150 or ~52%.