Přeskočit na
C1052
Cellulose Azure
cellulase substrate
Synonyma:
Cellulose-azure
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
16 900,00 Kč
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
65 600,00 Kč
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
MDL number:
16 900,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
form
powder
General description
Cellulose azure is an insoluble cellodextrin together with water soluble reactive dye.
Application
Cellulose Azure has been used as a substrate for determining cellulase activity. It has also been used as a supplement in Modified Melin-Norkrans (MMN) medium for determining the lignocellulolytic activity of the fungi.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
C3020A4043C6288
Azure B certified by the BSC
Sigma-Aldrich
A4043
Azure B
Cellulose fibers, (medium)
Sigma-Aldrich
C6288
Cellulose
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
fibers
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Martin Vohník et al.
PloS one, 7(6), e39524-e39524 (2012-07-05)
Ericaceae (the heath family) are widely distributed calcifuges inhabiting soils with inherently poor nutrient status. Ericaceae overcome nutrient limitation through symbiosis with ericoid mycorrhizal (ErM) fungi that mobilize nutrients complexed in recalcitrant organic matter. At present, recognized ErM fungi include
Novel root-fungus symbiosis in Ericaceae: sheathed ericoid mycorrhiza formed by a hitherto undescribed basidiomycete with affinities to Trechisporales
Vohnik M, et al.
Testing, 7(6), e39524-e39524 (2012)
Pulsed laser deposition and characterization of cellulase thin films
Cicco N, et al.
Applied Surface Science, 278, 223-225 (2013)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
C1052-5G04061833618431
C1052-1G04061833460566