Přeskočit na
B7777
Budesonide
≥99%, anti-inflammatory, powder
Synonyma:
16,17-Butylidenebis(oxy)-11,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
250 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 430,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C25H34O6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
430.53
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
257-139-7
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
powder
6 430,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Budesonide, ≥99%
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
originator
AstraZeneca
SMILES string
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)C=C[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])C[C@H]5OC(CCC)O[C@@]45C(=O)CO
InChI
1S/C25H34O6/c1-4-5-21-30-20-11-17-16-7-6-14-10-15(27)8-9-23(14,2)22(16)18(28)12-24(17,3)25(20,31-21)19(29)13-26/h8-10,16-18,20-22,26,28H,4-7,11-13H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,21?,22+,23-,24-,25+/m0/s1
InChI key
VOVIALXJUBGFJZ-KWVAZRHASA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Second generation glucocorticoid with low systemic absorption; anti-inflammatory agent; inhibits the expression of chemokine mRNA and production of eotaxin and RANTES protein.
Budesonide is a second generation glucocorticoid with low systemic absorption. It is used as an anti-inflammatory agent in the treatment of asthma, rhinitis, and inflammatory bowel disease. It inhibits the expression of chemokine mRNA and production of eotaxin and RANTES protein in primary human bronchial epithelial cells. Budesonide is currently in clinical trials for the prevention of lung cancer. It shows inhibitory effects on benzo[a]pyrene-induced carcinogenesis of the lung in mice.
Features and Benefits
This compound was developed by AstraZeneca. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
F502110782011078267
Budesonide United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1078201
Budesonide
form
powder
form
-
form
-
form
-
assay
≥99%
assay
≥97%
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
originator
AstraZeneca
originator
Roche
originator
-
originator
-
Gene Information
human ... IFNG(3458), IL5(3567), NR3C1(2908)
rat ... Nr3c1(24413)
Gene Information
-
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Budesonide
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Adrenal gland
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
B7777-250MG04061833442098
Questions
  1. I resuspended 250mg in 581µl of DMSO (soluble). How should I store this and for how long can I keep it. Thank you in advance :)
    1 answer
    1. The stability of this compound in solution, specifically in DMSO, has not been evaluated. However, external sources note that Budesonide is stable in DMSO for up to 1 year at -20°C or up to 2 years at -80°C. Store in working aliquots, avoid repeated freeze/thaw cycles.