Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 5 630,00 Kč | |
| 500 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 19 400,00 Kč |
O této položce
5 630,00 Kč
Název produktu
Betamethasone, ≥98%
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥98%
form
powder
mp
235-237 °C (lit.)
solubility
water: 0.063 g/L at 37 °C
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[H][C@@]12C[C@H](C)[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]1(C)C[C@H](O)[C@@]3(F)[C@@]2([H])CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C
InChI
1S/C22H29FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-17,24,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15-,16-,17-,19-,20-,21-,22-/m0/s1
InChI key
UREBDLICKHMUKA-DVTGEIKXSA-N
Gene Information
human ... ABCB1(5243), CYP3A4(1576), IL4(3565), IL5(3567), NR3C1(2908)
mouse ... Abcb1a(18671), Abcb1b(18669), Ifng(15978), Nos2(18126), Tnf(21926)
rat ... Ar(24208), Nr3c1(24413), Tnf(24835)
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form - | form - | form powder |
| assay ≥98% | assay - | assay - | assay ≥99% |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility water: 0.063 g/L at 37 °C | solubility water: slightly soluble 0.063 g/L at 37 °C | solubility acetone: sparingly soluble, chloroform: very slightly soluble, ethanol: sparingly soluble, ether: very slightly soluble, methanol: sparingly soluble, water: insoluble | solubility - |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Betamethasone
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B - STOT RE 2
target_organs
Liver,Kidney,Endocrine system
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| B7005-500MG | 04061835553938 |
| B7005-100MG | 04061835517695 |