The word borate is probably being used to describe a borate buffer. Borate buffers are typically used around pH 9. One could prepare a sodium borate buffer by dissolving this boric acid product in water (to give a solution at approximately pH 5) followed by the addition of sodium hydroxide to bring it up to pH 9. But the more typical approach is to use Sodium tetraborate decahydrate (e.g., Product B9876). Dissolving this Sodium tetraborate decahydrate in water will give a solution that has a pH of approximately 9.3. Then, the Sodium dodecyl sulfate (SDS) could be added to that solution.
Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 500 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 470,00 Kč | |
| 1 kg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 3 100,00 Kč | |
| 5 kg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 13 600,00 Kč | |
| 10 kg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 18 200,00 Kč |
O této položce
2 470,00 Kč
grade
Molecular Biology
Quality Level
vapor pressure
2.6 mmHg ( 20 °C)
product line
BioReagent
assay
≥99.5%
form
powder
concentration
≥99.5%
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell culture | plant: suitable
pH
5.1 (25 °C, 1.8 g/L)
mp
160 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 40 mg/mL, clear, colorless
density
1.49 g/cm3 at 23 °C
cation traces
Fe: ≤5 ppm, Mg: ≤5 ppm, heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.05, λ: 280 nm Amax: 0.05
foreign activity
DNase, RNase, and protease, none detected
storage temp.
room temp
SMILES string
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
InChI key
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- to prepare boric buffer for the quantification of primary amine groups at the surface of nanocapsules
- to study its effects on epigenetic change
- for the estimation of protein in wheatgrass using Kjeldahl method
Intensified Azeotropic Distillation: A Strategy for Optimizing Direct Amidation
Features and Benefits
- Environment-friendly
- Non-toxic
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| concentration ≥99.5% | concentration - | concentration - | concentration - |
| grade Molecular Biology | grade - | grade - | grade - |
| assay ≥99.5% | assay ≥99.5% | assay 99.97% trace metals basis | assay 99.999% trace metals basis |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder or crystals | form crystalline powder |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Boric acid
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
10043-35-3
10043-35-3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Související obsah
Product Information Sheet
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| B6768-500G | 04061835542925 |
| B6768-10KG | 04061833435779 |
| B6768-1KG | 04061835442263 |
| B6768-5KG | 04061833435786 |
-
Hello, I am working on a tissue clearance project with this product. From the literature review, I noticed the use of 4% (wt/vol) SDS to 400mM borate as a crucial step. In the literature, there are ambiguous references to either borate or boric acid.
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdfHelpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
How can I find out the expiration date? Lot No : BCCH1940
1 answer-
Expiration information will be on the certificate of analysis. The certificate of analysis can be accessed by clicking on the "COO/COA" tab under the product photo the product detail page or the scrolling down to the documentation section. Here is a copy of lot BCCH1940 COA: https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/B6768-BULKBCCH1940.pdf.
This product does not contain an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services