Vybrat velikost
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
500 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 670,00 Kč |
1 gal | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 6 480,00 Kč |
6 x 500 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 7 080,00 Kč |
O této položce
1 670,00 Kč
Application
Features and Benefits
- Traceable to NIST standard reference materials
- A ready-to-use solution available in various packaging to provide ease-of-use
Packaging
Analysis Note
1 of 1
Tato položka | ||
|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form liquid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. - |
| color color-coded red | color color-coded blue | color color-coded yellow |
| pH 4.00±0.01 (25 °C) | pH 10.00±0.01 (25 °C) | pH 7.00±0.01 (25 °C) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Buffer, reference standard
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?