Přeskočit na
B4183
Nunc® Storage Boxes for Nunc CryoTubes®
storage box holding 25 tubes, for cryovials sized 1.0-1.8 mL
Synonyma:
cryogenic storage box, cryotube storage box, cryovial storage box, Nunc 378247, freezer storage
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 case
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 750,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123304
Manufacturer/tradename:
Nunc 378247
Feature:
Holds 25 x 1-1.8 mL tubes
Material:
cardboard
Packaging:
pack of 24 ea
6 750,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
cardboard
feature
Holds 25 x 1-1.8 mL tubes
packaging
pack of 24 ea
manufacturer/tradename
Nunc 378247
technique(s)
cryopreservation: suitable
external L × W × H
75 mm × 75 mm × 51 mm
color
white
suitability
suitable for (cryotube/cryovial storage)
General description
Economical cardboard CryoBoxes™ designed for short-term storage of cryogenic vials and tubes.
Legal Information
CryoTube is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
B0543B0293HS2860A
material
cardboard
material
cardboard
material
polycarbonate
material
cardboard
manufacturer/tradename
Nunc 378247
manufacturer/tradename
Nunc 378220
manufacturer/tradename
Nunc 374187
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2860A
feature
Holds 25 x 1-1.8 mL tubes
feature
Holds 81 x 1-1.8 mL tubes
feature
Holds 100 x 1-1.8 mL cryovials
feature
for tubes 1.5 ‑ 2 mL
packaging
pack of 24 ea
packaging
pack of 6 ea
packaging
case of 24, pack of 4
packaging
pk of 12
color
white
color
white
color
-
color
white
external L × W × H
75 mm × 75 mm × 51 mm
external L × W × H
132 mm × 132 mm × 51 mm
external L × W × H
-
external L × W × H
-
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
B4183-1CS04061826742518