Přeskočit na
B3408
6-Benzylaminopurine
suitable for plant cell culture
Synonyma:
6-BAP, BA, N6-Benzyladenine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
100 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
496,00 Kč
500 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 190,00 Kč
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 670,00 Kč
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 680,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
17 900,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C12H11N5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
225.25
UNSPSC Code:
10171502
NACRES:
NA.72
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-927-5
Beilstein/REAXYS Number:
19406
MDL number:
Form:
powder
496,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
powder
Quality Segment
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
SMILES string
C(Nc1ncnc2nc[nH]c12)c3ccccc3
InChI
1S/C12H11N5/c1-2-4-9(5-3-1)6-13-11-10-12(15-7-14-10)17-8-16-11/h1-5,7-8H,6H2,(H2,13,14,15,16,17)
InChI key
NWBJYWHLCVSVIJ-UHFFFAOYSA-N
General description
6-Benzylaminopurine is a plant growth regulator that belongs to the class of first generation synthetic cytokinin used in agriculture.
Application
6-Benzylaminopurine, benzyl adenine (BAP) is a synthetic cytokinin which together with auxins elicits plant growth and development responses. BAP is a widely use cytokinin supplement to plant growth media such as Murashige and Skoog medium, Gamborg′s medium, and Chu′s N6 medium.
6-Benzylaminopurine has been used:
  • to induce sprouting in plant materials
  • in seed germination medium for culturing of seeds
  • to modify Murashige and Skoog (MS) media for shoot initiation
Biochem/physiol Actions
BAP is an inhibitor of respiratory kinase in plants, and increases post-harvest life of green vegetables.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
6761920024113151
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
-
form
solid
form
solid
application(s)
agriculture
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
-
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Benzylaminopurine
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Protokoly
Reference guide and preparation guide for antibiotic and antimycotic use in plant tissue culture.
In vitro propagation of `Guayabo del pais?(Acca sellowiana (Berg.) Burret)
Ross S and Grasso R
Fruit, Vegetable and Cereal Science and Biotechnology, 4(special issue 1), 83-87 (2010)
Callus induction and organogenesis in soybean [Glycine max (L.) Merr.] cv. Pyramid from mature cotyledons and embryos
Joyner E Y, et al.
The Open Plant Science Journal, 4(1) (2010)
Establishment of analytical method for 6-benzylaminopurine residue, a plant growth regulator for brown rice, mandarin, pepper, potato, and soybean by using GC/NPD
Lee SM, et al.
Journal of the Korean Society for Applied Biological Chemistry, 57(1), 83-89 (2014)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
B3408-1G04061835568161
B3408-500MG04061835568185
B3408-5G04061835568192
B3408-100MG04061835568154
B3408-25G04061835568178
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How soluable is your benzeladenine B3408 in water
    1 answer
    1. This product is tested for solubility at 50 mg/mL in glacial acetic acid and is also soluble at 1 mg/mL in 1M Sodium Hydroxide. The solubility in water has not been determined.
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  3. What is the shelf-life of Product B3408, 6-Benzylaminopurine?
    1 answer
    1. This product does not have any official shelf-life or expiration dating associated with it. The only date shown on the certificate of analysis will be the QC Release date. For customers whose systems require formal date management, use of a date one year from shipment is supported by our terms and conditions of supply.
      Helpful?
  4. What is Product B3408, 6-Benzylaminopurine, soluble in?
    1 answer
    1. This product is soluble at in glacial acetic acid (50 mg/mL) with the possibility of heating being required. It is also soluble in 1 M NaOH. The product can also be dissolved in 0.1M HCl.