Přeskočit na
B2417
Benzamil hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC), ENaC and NCX inhibitor, solid
Synonyma:
N-(Benzylamidino)-3,5-diamino-6-chloropyrazinecarboxamide hydrochloride hydrate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
10 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 610,00 Kč
50 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
9 290,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C13H14ClN7O · HCl · xH2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
356.21 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
2 610,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Benzamil hydrochloride hydrate, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
color
yellow
solubility
methanol: 10 mg/mL, DMSO: >20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.Cl.Nc1nc(N)c(nc1Cl)C(=O)NC(=N)NCc2ccccc2
InChI
1S/C13H14ClN7O.ClH.H2O/c14-9-11(16)20-10(15)8(19-9)12(22)21-13(17)18-6-7-4-2-1-3-5-7;;/h1-5H,6H2,(H4,15,16,20)(H3,17,18,21,22);1H;1H2
InChI key
YAJQRPFIYXRNKS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Selective and potent blocker of Na+/H+ and Na+/Ca2+ channels
Features and Benefits
This compound is featured on the Acid-Sensing (Proton-gated) Ion Channels (ASICs) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Other Notes
Nω-Benzyl derivative of amiloride.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
U111H4413A7410
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
solubility
methanol: 10 mg/mL, DMSO: >20 mg/mL
solubility
H2O: 13 mg/mL
solubility
H2O: >5 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL, hazy (Very Faint Yellow to Dark Yellow and Very Faint Green-Yellow to Dark Green-Yellow and Very Faint Brown-Yellow to Dark Brown-Yellow)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Související obsah
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
B2417-50MG04061832569246
B2417-10MG04061833426777