Přeskočit na
B2025
Brilliant Blue G - Colloidal Concentrate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 390,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
12352200
2 390,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
solution
Quality Segment
storage temp.
room temp
General description
Coomassie Brilliant Blue stain is widely used for the detection of proteins in sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis (SDS PAGE). Staining with brilliant blue G is called as blue silver staining due to its improved sensitivity close to silver staining method. Coomassie Brilliant Blue G stain associates with proteins via hydrophobic interaction. It is effective in staining anterior capsule in cornea with relatively less toxic effects.
Application
Brilliant Blue G - Colloidal Concentrate has been used in the staining
  • protein fragments post in vitro pepsin digestion
  • ovarian tumor fluid proteome prior to profiling
  • the transcription factor (TFIID) complex from Saccharomyces cerevisiae
Preparation Note
The suspension will contain 0.1% (w/v) Brilliant Blue G, 0.29 M phosphoric acid and 16% saturated ammonium sulfate after diluting to 1 liter with 800 mL water.
Analysis Note
This product has been tested for suitability on SDS-PAGE.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
B8522B07701.15444
form
solution
form
liquid
form
powder
form
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
no temp limit
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
100
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
7783-20-2
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Protokoly
Brilliant Blue G-Colloidal Concentrate stains proteins in IEF, PAGE, and SDS-PAGE gels after electrophoresis, enhancing sensitivity with protein fixation.
Julie Ducreux et al.
Bioconjugate chemistry, 19(10), 2088-2094 (2008-09-24)
PEGylation of antibodies is known to increase their half-life in systemic circulation, but nothing is known regarding whether PEGylation can improve the inhibitory potency of antibodies against target receptors. In this paper, we have examined this question using antibodies directed
Roy Auty et al.
The Journal of biological chemistry, 279(48), 49973-49981 (2004-09-28)
The basal transcription factor TFIID is composed of the TATA-binding protein (TBP) and 14 TBP-associated factors (TAFs). Although TBP alone binds to the TATA box of DNA and supports basal transcription, the TAFs have essential functions that remain poorly defined.
A multi-laboratory evaluation of a common in vitro pepsin digestion assay protocol used in assessing the safety of novel proteins
Thomas K, et al.
Regulatory Toxicology and Pharmacology, 39(2), 87-98 (2004)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
B2025-1EA04061833426524
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. What is the solution stability of Product B2025, Brilliant Blue G?
    1 answer
    1. Once diluted the solution should be stable indefinitely.  It should be stored in the refrigerator and shaken well before each use.  The solution tends to precipitate on standing and heat accelerates precipitation.  Therefore, do not leave the bottle at room temperature overnight.
      Helpful?
  2. How would you recommend that I reconstitute Product B2025, Brilliant Blue G?
    1 answer
    1. One bottle of the product makes 1 liter of working solution.  The suspension will contain 0.1% (w/v) Brilliant Blue G, 0.29 M phosphoric acid and 16% saturated ammonium sulfate after diluting to 1 Liter with 800 mL water.
      Helpful?
  3. How is Product B2025, Brilliant Blue G, better than other Coomassie Blue dyes?
    1 answer
    1. The major advantage of the colloidal form is that it gives less background staining that the "regular" non-colloidal Coomassie Brilliant Blue G and Brilliant Blue R stains. Sensitivity can be markedly increased by double staining, first with Coomassie Brilliant Blue G Colloidal, then Rapid Silver Stain.
      Helpful?
  4. Can you use Product B2025, Brilliant Blue G, with nitrocellulose?
    1 answer
    1. Use with nitrocellulose is not recommended, due to the methanol.
      Helpful?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  6. What is the detection limit of Product B2025, Brilliant Blue G?
    1 answer
    1. The detection limit for proteins is about 50 ng of protein. However, proteins pick up stains differently so this is a general description and may not apply to all proteins