Změnit zobrazení
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 pkg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 10 600,00 Kč |
O této položce
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122410
Manufacturer/tradename:
Axygen Inc AM-750UL-RD, Corning
Material:
silicone (research-grade)
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pkg of 5x10mats/cs
10 600,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlimaterial
silicone (research-grade)
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Axygen Inc AM-750UL-RD, Corning
packaging
pkg of 5x10mats/cs
General description
- Axygen® silicone sealing mat is ideal for use with 96 round well deep-well plates and 96-well ELISA plates.
- Sealing mats reduce evaporation in PCR and storage applications
- Made of autoclavable research-grade silicone
- Reusable by following a bleach wash and ethanol rinse protocol.
- Optimized to fit Axygen® MTS system, 1.0 mL Greiner and Corning deep well plates.
Legal Information
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| material silicone (research-grade) | material silicone (research-grade) | material silicone (research-grade) | material polypropylene |
| manufacturer/tradename Axygen Inc AM-750UL-RD, Corning | manufacturer/tradename Axygen Inc AM-96-PCR-RD, Corning | manufacturer/tradename Axygen Inc AM-500UL-RD, Corning | manufacturer/tradename Axygen Inc AM-384-PCR-RD, Corning |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| packaging pkg of 5x10mats/cs | packaging pkg of 5x10mats/cs | packaging pkg of 5x10mats/cs | packaging pkg of 5x10mats/cs |
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?