Přeskočit na
A9611
Atipamezole
≥98% (HPLC), α2-adrenoceptor antagonist, powder
Synonyma:
4-(2-Ethyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)-1H-Imidazole, Antisedan, MPV 1248
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
5 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 880,00 Kč
25 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
11 500,00 Kč
9 775,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C14H16N2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
212.29
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
2 880,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Atipamezole, ≥98% (HPLC)
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to brown
solubility
DMSO: ≥30 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
CCC1(Cc2ccccc2C1)c3c[nH]cn3
InChI
1S/C14H16N2/c1-2-14(13-9-15-10-16-13)7-11-5-3-4-6-12(11)8-14/h3-6,9-10H,2,7-8H2,1H3,(H,15,16)
InChI key
HSWPZIDYAHLZDD-UHFFFAOYSA-N
General description
Atipamezole has an imidazole structure and gets localized in the central nervous system on administration.[1]
Application
Atipamezole has been used as a α2-adrenoceptor antagonist in mesencephalic trigeminal nucleus (MTN) neurons,[2] CD4+ T-lymphocyte[3] and human embryonic kidney (HEK293) membrane preparation.
Biochem/physiol Actions
Atipamezole elicits affinity towards adrenoreceptor subtypes namely α2A, α2B and α2C. High levels of atipamezole impairs cognitive functions. It also reverses the adrenoreceptor agonist functionalities.[1] Atipamezole shows no affinity towards muscarinic[1] and dopamine or neurotransmitter receptors.[4] Atipamezole when used along with morphine elicits antinociceptive effects.[5]
Atipamezole is a selective α2 adrenergic blocker. Atipamezole is more potent than yohimbine; it is very selective for α2 adrenergic vs α1 sites, but not selelctive for α2 subtypes.
Atipamezole is a selective α2 adrenergic blocker; neutral antagonist
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the α2-Adrenoceptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
SML1276PZ0143D6821
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: ≥30 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL, H2O: ≥20 mg/mL
color
white to brown
color
white to beige
color
off-white
color
white to off-white
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Learn about alpha-2 adrenoceptor and its subtypes, mediated responses, and applications of agonists. Included is a list of available products and a comparison table.
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
Tuomas O Lilius et al.
Anesthesia and analgesia, 114(6), 1353-1358 (2012-05-05)
Opioid analgesics are effective in the treatment of chronic pain, but they have serious adverse effects such as development of tolerance and dependence. Adrenergic α(2) agonists and μ-opioid receptor agonists show synergistic potentiation and cross-tolerance in spinal analgesia, whereas α(2)-adrenergic
D Van Vynckt et al.
The Journal of small animal practice, 52(12), 638-644 (2011-10-25)
To assess the influence of two sedation protocols on the degree of lameness in dogs. Fifty lame dogs were allocated to one of two sedation protocols. Group ACPM (acepromazine + methadone; n=25) was sedated with acepromazine and methadone. Group MED
The C-terminal half of the alpha 2C-adrenoceptor determines the receptor's membrane expression level and drug selectivity
Jahnsen JA and Uhlen S
Naunyn-Schmiedeberg'S Archives of Pharmacology, 386(12), 1031-1040 (2013)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
A9611-5MG04061832071619
A9611-25MG04061832071602