Přeskočit na
A9576
Bovine Serum Albumin solution
30% in DPBS, sterile-filtered, BioXtra, suitable for cell culture
Bovine Serum Albumin solution
Synonyma:
Albumin solution from bovine serum, BSA solution
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
50 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
16 800,00 Kč
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.75
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
28-32% total protein basis (UV)
Form:
liquid
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Impurities:
endotoxin, tested
Concentration:
in phosphate buffer (DPBS)
16 800,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
bovine
Quality Level
sterility
sterile-filtered
product line
BioXtra
assay
28-32% total protein basis (UV)
form
liquid
origin
USA origin
concentration
in phosphate buffer (DPBS)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
pH
6.5-7.5
foreign activity
Mycoplasma Test by Barile on Raw material, none detected
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
BSA is a single polypeptide chain consisting of about 583 amino acid residues and no carbohydrates. At pH 5-7 it contains 17 intrachain disulfide bridges and 1 sulfhydryl group.
Application
BSA 30% solution is a convenient form for direct supplementation of serum-free media. Bovine serum albumin is broadly used as an additive to cell culture media, especially serum-free media. It provides a range of benefits including protection from oxidative damage and stabilization of other media components such as fatty acids and pyridoxal.
Preparation Note
Prepared from A9647 in DPBS (D5652).
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
A8412A3174A9205
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
blocking: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, electrophoresis: suitable, western blot: suitable
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
assay
28-32% total protein basis (UV)
assay
7.0-8.0% protein basis (UV)
assay
28-32% (biuret)
assay
28-32% protein basis (biuret)
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
solution
form
solution
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bovine Serum Albumin solution
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Prozkoumejte úlohu sérového albuminu v systémech bezsérových buněčných kultur pro biomanufacturing.
Použití lipidy modifikovaných olig MULTI-seq, protokol a průvodce řešením problémů pro PCR testy a sekvenační aplikace.
Explore serum albumin's role in serum-free cell culture systems for biomanufacturing.
Zobrazit všechny články
Související obsah
Paul W Kriebel et al.
The Journal of cell biology, 217(8), 2891-2910 (2018-06-10)
Chemotactic signals are relayed to neighboring cells through the secretion of additional chemoattractants. We previously showed in Dictyostelium discoideum that the adenylyl cyclase A, which synthesizes the chemoattractant cyclic adenosine monophosphate (cAMP), is present in the intraluminal vesicles of multivesicular
J A A Pires et al.
Journal of dairy science, 102(6), 5347-5360 (2019-03-25)
The objective was to assess effects of experimentally induced undernutrition on responses to an intramammary lipopolysaccharide (LPS) challenge in early-lactation cows. Starting at 24 ± 3 d in milk, multiparous Holstein cows either received a ration containing 48% straw for
Brett S Peterson et al.
Cell reports, 24(1), 209-223 (2018-07-05)
SIRT3 is a nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+)-dependent mitochondrial protein deacetylase purported to influence metabolism through post-translational modification of metabolic enzymes. Fuel-stimulated insulin secretion, which involves mitochondrial metabolism, could be susceptible to SIRT3-mediated effects. We used CRISPR/Cas9 technology to manipulate SIRT3 expression in
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
A9576-50ML04061838259097
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Is this product prepared in DPBS with or without Ca++ and Mg++?
    1 answer
    1. A9576 is prepared with modified DPBS without calcium chloride and magnesium chloride.
      Helpful?
  2. What is the open stability of A9576?
    1 answer
    1. This product is assigned a recommended retest date of approximately 3 years from the date of Quality Release. Provided that the product is stored properly and no contaminants have been introduced, once opened, the product is expected to be stable up to the lot-specific retest date. The retest date is published in the product Certificate of Analysis. Please see the link below to access a sample or lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/a9576#product-documentation
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review