Přeskočit na
A8486
N-(p-Amylcinnamoyl)anthranilic acid
≥98% (HPLC)
Synonyma:
2-[[1-oxo-3-(4-Pentylphenyl)-2-propen-1-yl]amino]-benzoic acid, ACA, N-(4-Pentylcinnamoyl)anthranilic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
5 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 110,00 Kč
25 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 370,00 Kč
7 114,50 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C21H23NO3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
337.41
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
2 110,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
CCCCCc1ccc(\C=C\C(=O)Nc2ccccc2C(O)=O)cc1
InChI
1S/C21H23NO3/c1-2-3-4-7-16-10-12-17(13-11-16)14-15-20(23)22-19-9-6-5-8-18(19)21(24)25/h5-6,8-15H,2-4,7H2,1H3,(H,22,23)(H,24,25)/b15-14+
InChI key
GAMRBCZMOOMBSQ-CCEZHUSRSA-N
General description
N-(p-Amylcinnamoyl)anthranilic acid (ACA) functions as a broad spectrum phospholipase A2 inhibitor and blocks transient receptor potential (TRP) channels. It inhibits calcium activated chloride current in cardiac ventricular myocytes. ACA regulates various ion channels.
Application
N-(p-Amylcinnamoyl)anthranilic acid has been used as a transient receptor potential cation channel subfamily M member 2 (TRPM2) inhibitor, in studying its role in regulating the production of reactive oxygen species (ROS).
N-(p-Amylcinnamoyl)anthranilic acid is a broad spectrum PLA2 inhibitor and TRP channel blocker. N-(p-Amylcinnamoyl)anthranilic acid has been used to study the functional expression of TRPM2 channels in dopaminergic SNc neurons.
Biochem/physiol Actions
Broad spectrum phospholipase A2 (PLA2) inhibitor and TRP channel blocker.
Features and Benefits
This compound is featured on the Phospholipase A2 page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
104550O0766P0115
ACA A cell-permeable inhibitor of phospholipase A2 that blocks epinephrine-stimulated thromboxane production in platelets.
Sigma-Aldrich
104550
ACA
PAC-1 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
P0115
PAC-1
form
powder
form
solid
form
powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
10-30°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
ethanol: 10 mg/mL, DMSO: 50 mg/mL
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL, deionized water: ≤2 mg/mL
color
white to off-white
color
white
color
white
color
white
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)