Přeskočit na
A7000
Acetylcholine iodide
≥97%
Synonyma:
ACh
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 520,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 890,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)3N(I)CH2CH2OCOCH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
273.11
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
218-862-3
Beilstein/REAXYS Number:
3571339
MDL number:
Assay:
≥97%
Form:
powder
1 520,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
[I-].CC(=O)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C7H16NO2.HI/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
SMBBQHHYSLHDHF-UHFFFAOYSA-M
Gene Information
human ... CHRM3(1131)
Application
Acetylcholine is an endogenous neurotransmitter at cholinergic synapses that amplifies action potential of the sarcolemma thereby inducing muscle contractions. Acetylcholine iodide is used as an acetylcholine receptor agonist to identify, characterize and differentiate among types of cholinergic receptors. Acetylcholine iodide is used as a substrate to identify and characterize natural and mutated acetylcholinesterase(s).
Biochem/physiol Actions
Endogenous neurotransmitter at cholinergic synapses; amplifies action potential of the sarcolemma thereby inducing muscle contractions.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
A6625A9101PHR1546
assay
≥97%
assay
≥99% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
form
powder
form
-
form
powder or crystals
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... CHRM3(1131)
Gene Information
human ... CHRM3(1131)
Gene Information
human ... CHRM3(1131)
Gene Information
human ... CHRM3(1131)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetylcholine iodide
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Iryna Andrusenko et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 58(32), 10919-10922 (2019-06-19)
Orthocetamol is a regioisomer of the well-known pain medication paracetamol and a promising analgesic and an anti-arthritic medicament itself. However, orthocetamol cannot be grown as single crystals suitable for X-ray diffraction, so its crystal structure has remained a mystery for
Vincent Laurent et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(4), 1358-1369 (2014-01-24)
Decision-making depends on the ability to extract predictive information from the environment to guide future actions. Outcome-specific Pavlovian-instrumental transfer (PIT) provides an animal model of this process in which a stimulus predicting a particular outcome biases choice toward actions earning
Sulan Luo et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 28(4), 1842-1853 (2014-01-09)
This study was performed to discover and characterize the first potent α3β2-subtype-selective nicotinic acetylcholine receptor (nAChR) ligand. A novel α4/7-conotoxin, α-CTxLvIA, was cloned from Conus lividus. Its pharmacological profile at Xenopus laevis oocyte-expressed rat nAChR subtypes was determined by 2-electrode
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
A7000-5G04061833383179
A7000-100G-A04061832281445
A7000-25G-A04061835176922
A7000-25G04061833383162