Přeskočit na
A6655
Aflatoxin B₁−BSA Conjugate
from Aspergillus flavus, powder, hepatotoxic mycotoxin
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
5 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
11 800,00 Kč
O této položce
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
powder
11 800,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Aflatoxin B1−BSA Conjugate from Aspergillus flavus,
form
powder
Quality Segment
extent of labeling
8-12 mol Aflatoxin B1 per mol BSA
storage temp.
2-8°C
General description
Aflatoxin B1 is the most toxic aflatoxin. Aflatoxins are hepatotoxic metabolites, that are produced by molds, such as Aspergillus flavus and Aspergillus parasiticus. Aflatoxins contaminate human food and animal feed. They are linked to liver cancer, immune system suppression, reduced growth rates, losses in feed efficiency and death. They are naturally found toxic carcinogens and the most widely known mycotoxins. They mainly contaminate fruits, vegetables and grains.
Application
Aflatoxin B1 is a carcinogenic compound that induces transversion of G to T at codon 249 of the p53 tumor suppressor gene.
Aflatoxin B1-BSA Conjugate from Aspergillus flavus has been used in immunization of mice with phage and synthetic peptide. It is also used as a target molecule in si field-effect transistor (FET) biosensing techniques.
Disclaimer
Possibly carcinogenic.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
A0138A9887A9441
form
powder
form
powder
form
powder
form
dry concentrate
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
extent of labeling
8-12 mol Aflatoxin B1 per mol BSA
extent of labeling
-
extent of labeling
-
extent of labeling
-
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
A6655-5MG04061833382592