This product is not charcoal treated. The datasheet is a general document for BSA products.
Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 10 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 880,00 Kč | |
| 50 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 8 380,00 Kč | |
| 100 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 14 400,00 Kč | |
| 500 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 52 800,00 Kč | |
| 1 kg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 78 500,00 Kč |
O této položce
2 880,00 Kč
biological source
bovine
Quality Segment
assay
≥96%
form
lyophilized powder
purified by
cold ethanol fractionation
origin
USA origin
technique(s)
ELISA: suitable, blood typing: suitable, microbiological culture: suitable
impurities
BT and VSV virus, tested
loss
≤5%
pH
5.2
solubility
water: soluble (40 mg/ml)
UniProt accession no.
foreign activity
BT Virus, none detected, VSV Virus, none detected
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
Application
- Bovine Serum Albumin has been used in solution prepared for the isolation of heart mitochondria.
- It has been used in the cytotoxicity assay buffer.
- It has been used for the induction of protein overload nephropathy in rats.
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥96% | assay ≥96% | assay ≥98% (agarose gel electrophoresis) | assay ≥98% |
| origin USA origin | origin USA origin | origin USA origin | origin USA origin |
| technique(s) ELISA: suitable, microbiological culture: suitable, blood typing: suitable | technique(s) blood typing: suitable, microbiological culture: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) immunocytochemistry: suitable |
| biological source bovine | biological source bovine | biological source bovine | biological source bovine |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bovine Serum Albumin
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Protokoly
Pro měření aktivity hyaluronidázy se používá turbidimetrické stanovení při vlnové délce 600 nm. Jedna jednotka aktivity hyaluronidázy způsobí změnu absorbance o 0,330 za minutu při pH 5,35 a 37 °C.
Guidelines for various bioassays on the MultiScreen system, which makes it possible to carry out an assay from sample incubation to scintillation counting in a 96-well plate.
Objective: To standardize a procedure for the enzymatic assay of β-Glucuronidase.
Sortimentní položky
Explore serum albumin's role in serum-free cell culture systems for biomanufacturing.
Prozkoumejte úlohu sérového albuminu v systémech bezsérových buněčných kultur pro biomanufacturing.
Související obsah
Discover why blood proteins such as bovine serum albumin, human serum albumin, globulins, and more are crucial for cell culture.
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| A4503-5KG | 04061833458358 |
| A4503-50G | 04061835553402 |
| A4503-1KG | 04061835553389 |
| A4503-500G | 04061835553396 |
| A4503-10KG | 04061833693216 |
| A4503-100G | 04061835517619 |
| A4503-10G | 04061835504480 |
| A4503-5G | 04061833693223 |
-
The data sheet lists several methods for further purification of BSA after ethanol precipitation but does not say which of these were used for A4503. Is A4503 charcoal treated? The data sheet is the same for other BSA powders (e.g., A2153).
1 answer-
Helpful?
-
-
Is this product biotin-free?
1 answer-
This product is not tested for the presence of biotin. However, Albumin products prepared by cold ethanol fractionation are expected to be biotin-free.
Helpful?
-
-
Bonjour y a t-il un risque l'altération du produit si la bovin sérum albumine a été conservée pendant 15 heures en dehors du frigo dans une pièce a température ambiante ?
1 answer-
Product A4503 (Bovine Serum Albumin) will not spoil following storage for 15 hours at ambient room temperature.
Helpful?
-
-
can A4503 product be used for primary neuron preparation?
1 answer-
This product has not been evaluated for mammalian cell culture. Please see the datasheet for the recommended applications for this product:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/384/276/a4503dat.pdfHelpful?
-
-
Is Product No. A4503, Albumin from bovine serum, tested and found to be endotoxin-free?
1 answer-
No. If you need such a grade, we would recommend Product No. A8806.
Helpful?
-
-
Do you offer a kit for conjugating ligands to bovine serum albumin (Product A4503)?
1 answer-
Yes. It is our Product No. MBK1.
Helpful?
-
-
Is Product No. A4053, Albumin from bovine serum, sterile? If not, how would recommend sterilizing it?
1 answer-
This product is not necessarily sterile. Solutions of albumin cannot be autoclaved, so in order to sterilize it we would recommend that it be dissolved in the appropriate medium (water, saline or buffered saline), followed by sterile filtration through a low protein-binding membrane.
Helpful?
-
-
Is Product No. A4503, Albumin from bovine serum, tested and found to be protease-free?
1 answer-
No. If you need such a grade, we would recommend Product No. A3059.
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Helpful?
-
-
Is Product No. A4503, Albumin from bovine serum, of US origin?
1 answer-
It is typically from animals born and raised in the US. You may confirm this information by downloading the Certificate of Origin (CofO) for any lot of A4503 from our website. From the product detail page, simply type in the lot number in the box below the words Certificate of Origin, and click GO.